VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
285
제품 번호 331-0205
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PE, 검은색 PP 캡이 있는 반투명.
- 우수한 내화학성
- 우수한 열 저항
- 누출 방지
샘플 수집, 보관 및 운송에 적합합니다. 액체, 반죽 및 과립 물질에 권장됩니다. 매우 넓은 입구로 쉽게 채우고 세척할 수 있습니다.
: * 이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다.
사양
- 용량:285