Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 유전자 증폭기
VWR®, 유전자 증폭기
Thermal cycler, UNO96, with 96-well universal block and standard lid for 96×0,2 ml tubes, 96-well PCR plates or 48×0,5 ml tubes with flat caps
제품 번호 732-2548
공급사:   VWR Collection
VWR®, 유전자 증폭기
제품 번호 732-2548
공급사:  VWR Collection
VWR®, 유전자 증폭기
VWR®, 유전자 증폭기
Thermal cycler, UNO96, with 96-well universal block and standard lid for 96×0,2 ml tubes, 96-well PCR plates or 48×0,5 ml tubes with flat caps
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
VWR® 유전자 증폭기 제품군은 고품질 엔지니어링과 광범위한 블록 포맷을 특징으로 합니다. UNO 사이클러는 강력하면서도 사용하기 쉬운 소프트웨어 인터페이스를 중심으로 설계되었으며 96-well 및 384-well 형식 모두에 동일한 플랫폼을 사용합니다. 하나의 시스템에 두개의 독립적인 고속 48-well 블록이 있는 Doppio는 최소 설치 공간에서 최대의 유연성을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 가열 뚜껑의 특수 디자인으로 인해 다양한 튜브 크기에 맞게 높이가 자동으로 조정됩니다.
  • 뛰어난 성능: 열 특성이 뛰어난 열 플레이트; 긴 수명 기술이 적용된 강력한 Peltier 소자; 최대 5 °C/s 의 빠른 온도 변화 제어가 가능한 마그네틱 베어링을 포함하는 냉각 팬이 있는 히트 싱크
  • 신뢰할 수 있고 재현가능한 결과: 8, 2×8 또는 16 Peltier 소자는 ±0,2 °C의 뛰어난 블록 균일성과 절대 선형 그라디언트 및 독립적인 레인(lane) 컨트롤 옵션 선택 가능
  • 간편한 사용: 선명하고 뚜렷한 TFT 디스플레이와 직관적인 터치 스크린
  • 데이터 컨트롤: 최대 4×개의 USB, 1개의 이더넷 (MS Windows®, Linux), PC 소프트웨어를 통한 기기 원격 제어 및 모니터링, MP3 신호음, 이메일 및 마스터/슬레이브 제어를 통한 사용자 호출
모든 시스템에는 기기의 원격제어 및 모니터링을 위한 사용이 간편한 PC 소프트웨어와 PC에서 PCR 프로토콜 생성이 포함됩니다.
FlexGradient 기술(UNO 및 Doppio 전용 옵션): 개별적으로 제어되는 8개 행의 온도를 사용하여 완벽한 선형 온도 그라디언트(PCR 최적화에 적합) 또는 독립적인 레인 제어(한 번에 다른 프라이머 쌍을 사용하는 데 적합) 중에서 선택합니다.
버튼 터치로 시스템 툴 컨트롤: 그래픽 또는 표 형식 프로그래밍, '글로벌 프로그램 램프', '그라디언트 제어', '튜브 컨트롤', 애뮬레이션 모드, 온라인 도움말, '빠른시작' 기능 및 정전 후 자동 재시작을 위한 'Power Fail Denaturation'.
높은 사양의 원격 제어: VWR 'PCR Cycler Master Software'가 포함된 최신 기술; 이메일을 통해 알림을 받거나 시스템 MP3 플레이어를 사용합니다.
에뮬레이션 모드: PCR 프로토콜의 전달이 쉽습니다.
ISO 9001에 따라 독일에서 설계 및 제조되었으며 NIST 표준에 따라 교정 및 유지 관리되었으며 20 년 이상의 사이클러 전문 지식과 경험이 뒷받침됩니다.
사양
  • 설명:
    Thermal cycler, UNO96, with 96-well universal block and standard lid for 96×0,2 ml tubes, 96-well PCR plates or 48×0,5 ml tubes with flat caps
  • Seq:
    01
  • Programs:
    Unlimited number of programs via network PC or USB memory sticks: Internal memory for 500000 typical PCR protocols
  • Gradient:
    -
  • Lid temperature range:
    40...120 °C
  • Heating ramp rate:
    Max. 5 °C/s
  • Control accuracy:
    ±0,1 °C
  • Block homogeneity:
    ±0,2 °C at 72 °C
  • Interfaces:
    4× USB, 1× Ethernet (MS Windows®, Linux)
  • Cat. No.:
    732-2548
  • Cooling ramp rate:
    Max. 5 °C/s
  • Gradient temperature range:
    -
  • Model:
    UNO96
  • Temperature range:
    4...105 °C
  • Display:
    Touch-sensitive TFT display (800×480 pixels, 16:9, 65536 colours)