Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 와이퍼, pre- saturated
VWR®, 와이퍼, pre- saturated
152×228 mm, 100 wipes/container
제품 번호 115-0128
공급사:   VWR Collection
VWR®, 와이퍼, pre- saturated
제품 번호 115-0128
공급사:  VWR Collection
VWR®, 와이퍼, pre- saturated
VWR®, 와이퍼, pre- saturated
152×228 mm, 100 wipes/container
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 100 items
Product Details & Documents
이 부직포 와이퍼는 100& 폴리프로필렌으로 구성되며 순수한 시약 등급의 79% 이소프로필 알코올과 30% 시약 등급의 탈이온수를 혼합하여 촉촉하게 적십니다. 광학 부품, 전극, 큐벳, 현미경 또는 렌즈를 닦는 데 적합합니다.
  • 환경에 민감한 영역의 모든 분야에 적합
  • 매우 강하고 부드러우며 보풀 없음
  • 표면을 긁지 않을 것
  • 개별 분배된 와이퍼는 편리하고 즉시 사용 가능
  • 다시 밀폐할 수 있는 탁상용 용기는 매번 깨끗한 세척을 지원하며, 스냅 온 방식의 밀봉된 상단은 먼지나 오물로 인한 오염을 제거
주의: * 이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다.
사양
  • Packed:
    100 wipes/container
  • 길이×너비:
    152×228 mm
  • Seq:
    03