PCR 버퍼
이 제품에 관하여
최적의 버퍼 시스템은 성공적인 PCR 수행에 매우 중요합니다. VWR® Taq DNA 중합효소 키트는 일반적으로 서로 다른 PCR 요구에 적합한 두 개의 서로 다른 버퍼인 Key Buffer 와 Extra Buffer가 포함됩니다. 모든 버퍼에는 Tris와 15 mM MgCl₂(1,5mM MgCl₂ 최종 농도)가 포함되어 있습니다. 간편한 최적화를 위한 추가 MgCl₂가 별도의 바이알에 포함되어 있습니다.
Key Buffer: Key Buffer (NH⁴⁺)는 우수한 증폭 신호(높은 산출량)를 제공하고 대부분의 primer-template 시스템에서 Mg²⁺ 농도 또는 어닐링 온도의 최적화 필요성을 최소화시킵니다.
Extra Buffer: Extra Buffer는 기존의 칼륨 (K + )버퍼입니다. 추가 버퍼는 높은 특이성을 촉진합니다. 프라이머 어닐링 온도 및 Mg²⁺ 농도의 최적화가 필요할 수 있습니다.
Combination Buffer: Combination Buffer는 K+와 NH⁴⁺의 독점적인 혼합물입니다. 균형 잡힌 암모늄-칼륨 제형으로 인해 높은 특이성과 우수한 제품 산출량, 프라이머 어닐링 온도 및 Mg²⁺ 농도 최적화에 대한 높은 tolerance를 갖고 있습니다.
Buffers for GC-rich templates: VWR® TEMPase와 결합된 GC 버퍼는 다양한 GC 함량을 가진 타겟에서 우수한 증폭 결과를 지원합니다. 이는 버퍼의 선택이 성공적인 증폭에 중요하다는 것을 확인시켜줍니다.
3 Options Available Below
Product Details & Documents
최적의 버퍼 시스템은 성공적인 PCR 수행에 매우 중요합니다. VWR® Taq DNA 중합효소 키트는 일반적으로 서로 다른 PCR 요구에 적합한 두 개의 서로 다른 버퍼인 Key Buffer 와 Extra Buffer가 포함됩니다. 모든 버퍼에는 Tris와 15 mM MgCl₂(1,5mM MgCl₂ 최종 농도)가 포함되어 있습니다. 간편한 최적화를 위한 추가 MgCl₂가 별도의 바이알에 포함되어 있습니다.
Key Buffer: Key Buffer (NH⁴⁺)는 우수한 증폭 신호(높은 산출량)를 제공하고 대부분의 primer-template 시스템에서 Mg²⁺ 농도 또는 어닐링 온도의 최적화 필요성을 최소화시킵니다.
Extra Buffer: Extra Buffer는 기존의 칼륨 (K + )버퍼입니다. 추가 버퍼는 높은 특이성을 촉진합니다. 프라이머 어닐링 온도 및 Mg²⁺ 농도의 최적화가 필요할 수 있습니다.
Combination Buffer: Combination Buffer는 K+와 NH⁴⁺의 독점적인 혼합물입니다. 균형 잡힌 암모늄-칼륨 제형으로 인해 높은 특이성과 우수한 제품 산출량, 프라이머 어닐링 온도 및 Mg²⁺ 농도 최적화에 대한 높은 tolerance를 갖고 있습니다.
Buffers for GC-rich templates: VWR® TEMPase와 결합된 GC 버퍼는 다양한 GC 함량을 가진 타겟에서 우수한 증폭 결과를 지원합니다. 이는 버퍼의 선택이 성공적인 증폭에 중요하다는 것을 확인시켜줍니다.
Specifications for Product Family
사양
사양
- Catalog No:
- 733-1349
- 733-2303
- 733-1352
- Description:
- Key Buffer
- Extra Buffer
- Combination Buffer
- Concentration:
- 10x
- 10x
- 10x
- Size:
- 3 x 1.5 ml
- 3 x 1.5 ml
- 3 x 1.5 ml
- Storage conditions:
- – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
- – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
- – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
- Application:
- Standard amplification
- Standard amplification
- Standard amplification
사양
Product Family Options
제품 정보
- 용량Pk재고 여부Price
- 733-134910X Key Buffer, 15 mM MgCl₂사양:
More
Specifications
Cat. No.733-1349DescriptionKey BufferConcentration10xSize3 x 1.5 mlStorage conditions– 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)ApplicationStandard amplification - 733-230310X Extra Buffer, 15 mM MgCl₂사양:
More
Specifications
Cat. No.733-2303DescriptionExtra BufferConcentration10xSize3 x 1.5 mlStorage conditions– 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)ApplicationStandard amplification - 733-135210X Combination Buffer, 15 mM MgCl₂사양:
More
Specifications
Cat. No.733-1352DescriptionCombination BufferConcentration10xSize3 x 1.5 mlStorage conditions– 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)ApplicationStandard amplification