Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Traceable® excursion trac, 데이터 로깅 온도계
공급사:   VWR Collection
VWR® Traceable® excursion trac, 데이터 로깅 온도계
공급사:  VWR Collection
Certificates
VWR® Traceable® excursion trac, 데이터 로깅 온도계
VWR® Traceable® excursion trac, 데이터 로깅 온도계
7 Options Available Below
Product Details & Documents
매우 정확한 로깅 온도계는 냉장고, 냉동고, 워터 배스, 히팅 블록 및 인큐베이터의 온도를 모니터하기 위해 설계되었습니다.
  • 높음/낮음 알람 및 타임 스탬프
  • 1분에서 24시간까지 사용자 정의 시간 간격
  • 최대 10개의 고유한 알람 이벤트
  • 백신 보관 및 모니터링에 대한 현재 CDC 요구 사항 충족
  • 롤링 메모리 구조, 가장 최근의 525,600번의 온도 관찰 유지
  • USB 스틱에 데이터를 다운로드한 후 장치에서 메모리를 지울 수 있음
  • 간편한 데이터 검색: 데이터를 다운로드하고 분석하는 동안 장치는 계속 사용 중임
  • 상태 표시기: 배터리 부족, 가득찬 메모리, USB 데이터 전송 및 활성 알람 상태
W×D×H: 70×20×107 mm
Weight: 140 g
Traceable to NIST.
 : NIST로 추적 가능합니다. ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001을 준수합니다.
 : 개별 번호가 매겨진 Traceable® 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
Product Family Options
제품 정보
  • Range
    Accuracy
    해상도
    Probe
    W×D×H
    Weight
    재고 여부
    Price
  • −50…+70 °C
    ±0,25
    0,01 °C
    1 bottle
    70×20×107 mm
    140 g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −50…+70 °C
    ±0,25
    0,01 °C
    2 bottles
    70×20×107 mm
    140 g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −50…+70 °C
    ±0,25
    0,01 °C
    1 bullet
    70×20×107 mm
    140 g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −50…+70 °C
    ±0,25
    0,01 °C
    2 bullets
    70×20×107 mm
    140 g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −50…+70 °C
    ±0,25
    0,01 °C
    1 bottle/1 bullet
    70×20×107 mm
    140 g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −50…+70 °C
    ±0,25
    0,01 °C
    1 stainless steel
    70×20×107 mm
    140 g
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
    1 * 1 items
  • −50…+70 °C
    ±0,25
    0,01 °C
    2 stainless steel
    70×20×107 mm
    140 g