VWR®, 필터 팁, Extra long
UltraFine™ point, extra long, 10 µl, +, +, 10 racks, 96 each
공급사: VWR Collection
VWR®, 필터 팁, Extra long
제품 번호 732-1613
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
연장된 길이의 에어로졸 필터 팁.
- 순수 레진을 기반으로 한 지속가능한 디자인
- 멸균됨, 122°C에서 오토클레이브 가능
- RNase/DNase, human DNA, 내독소, 프로테아제, ATP 및 BPA 없음
: 힌지(hinged) 랙으로 공급되며 랙은 리필이 가능합니다.
사양
- CE-IVD:+
- Packed:10 racks, 96 each
- Sterile:+
- 용량:10 µl
- Tip style:UltraFine™ point, extra long
- Cat. No.:732-1613
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact|Sustainable Packaging