Orders LinkContactUsLinkComponent
생물공학용 2XYT 배지 broth
생물공학용 2XYT 배지 broth
2XYT medium broth powder, 500 g
제품 번호 J902-500G
공급사:   VWR Chemicals
생물공학용 2XYT 배지 broth
제품 번호 J902-500G
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  
생물공학용 2XYT 배지 broth
생물공학용 2XYT 배지 broth
2XYT medium broth powder, 500 g
Jump to:
CAS Number:  
Price
₩1,103,078
Log in 재고 확인
1 * 500 g
Product Details & Documents
2XYT 배지 분말은 M13 박테리오파지의 번식용 배지를 준비하는 데 사용됩니다.
  • 미리 혼합되어 즉시 사용 가능한 배지로 시간 절약
  • 균일한 고품질 분말
  • 라이트 베이지, 유동성 파우더
탈염수 1리터당 분말 31 g을 용해하면 카세인 펩톤 16 g/L, 카사미노산 10g/L, 염화나트륨 5g/L가 생성됩니다.
사양
사양
  • Pk:
    500 g
  • 설명:
    2XYT medium broth powder