Orders LinkContactUsLinkComponent
LB broth, 액체, 생명공학용
LB broth, 액체, 생명공학용
LB broth, liquid, Plastic bottle, 1 L
제품 번호 J833-1L
공급사:   VWR Chemicals
LB broth, 액체, 생명공학용
제품 번호 J833-1L
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  
LB broth, 액체, 생명공학용
LB broth, 액체, 생명공학용
LB broth, liquid, Plastic bottle, 1 L
Jump to:
CAS Number:  
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 L
Product Details & Documents
LB Broth, 액체는 E. coli 의 번식 및 유지에 사용됩니다 . 플라스미드 DNA 및 재조합 단백질의 제조에 널리 사용됩니다.
  • 바로 사용 가능한 액체 배지
  • 투명한 노란색에서 갈색의 액체
1 L의 배지에는 염화 나트륨 10 g, 펩톤 10 g/케이스 10 g, 효모 추출물 5 g, 세균학이 포함되어 있습니다.
Bioburden (Milliflex)(EQC) 테스트에서 성장이 검출되지 않았습니다.
pH (25 °C): 6,65 ~ 7,15.
사양
사양
  • 포장 유형:
    Plastic bottle
  • Pk:
    1 L
  • 설명:
    LB broth, liquid