Orders LinkContactUsLinkComponent
YPD 배지, 액체, 생명공학용
YPD 배지, 액체, 생명공학용
YPD media, liquid, Plastic bottle, 1 L
제품 번호 1B1493-1L
공급사:   VWR Chemicals
YPD 배지, 액체, 생명공학용
제품 번호 1B1493-1L
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  
YPD 배지, 액체, 생명공학용
YPD 배지, 액체, 생명공학용
YPD media, liquid, Plastic bottle, 1 L
Jump to:
CAS Number:  
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 L
Product Details & Documents
효모의 번식과 유지를 위한 배지입니다. YPD의 구성은 (w/v) 1% 효모 추출물, 2% 펩톤 및 2% D-포도당입니다.
pH (25 °C): 6,14 ~ 7,14
Documents
사양
사양
  • 포장 유형:
    Plastic bottle
  • Pk:
    1 L
  • 설명:
    YPD media, liquid
사양