VWR®, 블록 히터용 액세서리
고체 블록: 저온 핫플레이트 사용 또는 맞춤형 드릴링용.
- For use as a low-temperature hotplate or for custom drilling
microtitre 플레이트용 블록: 더 나은 안정성을 위한 오목한 벽; 평평한 표면은 평평하고 둥근 바닥 플레이트에 잘 맞습니다. 2/4/6/ 블록 히터에 적합합니다.
Blocks for PCR - plates, tubes, strips: Blocks for PCR - plates, tubes, strips: Tapered tube wells for 0,2 ml tubes. Spaced for easy access and removal.
큐벳용 블록: 두 개의 평행 슬롯에 각각 6개의 큐벳이 나란히 들어가 뛰어난 안정성과 열 전달을 제공합니다.
고체 블록: 저온 핫플레이트 사용 또는 맞춤형 드릴링용.
- For use as a low-temperature hotplate or for custom drilling
microtitre 플레이트용 블록: 더 나은 안정성을 위한 오목한 벽; 평평한 표면은 평평하고 둥근 바닥 플레이트에 잘 맞습니다. 2/4/6/ 블록 히터에 적합합니다.
Blocks for PCR - plates, tubes, strips: Blocks for PCR - plates, tubes, strips: Tapered tube wells for 0,2 ml tubes. Spaced for easy access and removal.
큐벳용 블록: 두 개의 평행 슬롯에 각각 6개의 큐벳이 나란히 들어가 뛰어난 안정성과 열 전달을 제공합니다.
Product Family Options
Solid blocks
- 설명Well sizeFor구멍 수깊이W×D×H
Blocks for microtitre plates
- 설명Well sizeFor구멍 수깊이W×D×H
Blocks for PCR – plates, tubes, strips
- 설명Well sizeFor구멍 수깊이W×D×H
Blocks for cuvettes
- 설명Well sizeFor구멍 수깊이W×D×H