듀얼 헤드 에어 샘플러, SAS Super DUO 360
공급사: VWR Collection
인증서
이 제품에 관하여
환경 오염 위험도가 매우 낮고 실험 샘플 수가 많을 때, 작동 시간은 SAS 장비 선택에 중요한 요소가 될 수 있습니다. 3분 이내에 1000리터의 공기를 샘플링하기 위해 동시에 작동하는 2개의 샘플링 헤드가 솔루션입니다.
- 두 개의 흡입 헤드가 있는 단일 몸체
- 모든 설명서는 USB 키에 제공
- 6개의 언어로 구성된 설명서
두 개의 헤드에서 동시에 샘플링하면 두 헤드에서 동일한 유형의 배지를 사용할 때 통계적으로 유효한 결과를 얻을 수도 있습니다. 또한 동일한 샘플링 주기를 위해 두개의 다른 배지를 사용할 수도 있습니다. (총 세균수에는 TSA 또는 PCA, 효모 및 곰팡이에는 SDA). 두 개의 헤드로 샘플링하면 샘플 처리시간을 절반으로 줄일 수 있어 바쁜 사용자에게 큰 이점이 됩니다.
Certifications: ISO 14698 및 USP 1116 Pharmacopoeia 준수.
Ordering information: 완전한 시스템 사용을 위해, 필요한 샘플러와 배터리 충전기 및 적절한 헤드를 주문해주세요.
사양
- Catalog No:
- 710-0867
- 710-0866
- Flow rate:
- 180 L/min
- 180 L/min
- Sampling head:
- Aluminium, stainless steel or plastic (certified ready to use)
- Aluminium, stainless steel or plastic (certified ready to use)
사양
Aspirating Heads