에어 샘플러, SAS Super ISO USB
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
SAS Super ISO 100 과 SAS Super ISO 180은 공기흐름의 차이로 구별됩니다; 용도에 따라 선택할 수 있으며, 몇 분에서 몇 시간까지 연속 또는 순차적인 샘플링이 가능합니다. 데이터는 SAS 기기 자체 또는 원격 PC에 저장할 수 있습니다.
- 단방향 기류의 난류 및 측정된 공기 재흡입 방지 구조
- 휴대 및 배치가 쉽고, 수명이 긴 충전식 배터리 제공
- USB 키에 6개의 언어로 제공되는 설명서
- 데이터 다운로드 및 기기 설정을 위한 마이크로 USB
- CFR 21 Part 11에 따른 새로운 데이터 관리
국제 우주 정거장에서 사용된 SAS 기기에서 파생된 SAS Super ISO는 제약 및 병원을 위해 특별히 설계되었습니다.
The SAS SUPER ISO USB 100 and SAS SUPER ISO USB 180 air samplers are compliant with 21 CFR Part 11. They feature an electronic audit trail as well as a variety of security and monitoring functions for individual operators.
Certifications: ISO 14698 및 USP 1116 Phamacopoeia 준수.
Ordering information: 완전한 시스템 사용을 위해, 필요한 샘플러와 배터리 충전기 및 적절한 헤드를 주문해주세요.
Specifications
- Catalog No:
- 710-2088
- 710-2089
- 710-2087
- 710-2090
- Sampling head:
- Aluminium, stainless steel or plastic (certified ready to use)
- Aluminium, stainless steel or plastic (certified ready to use)
- Aluminium, stainless steel or plastic (certified ready to use)
- Aluminium, stainless steel or plastic (certified ready to use)
- W×D×H:
- 120×125×275 mm
- 120×125×275 mm
- 120×125×275 mm
- 120×125×275 mm
- Weight:
- 1,8 kg
- 1,8 kg
- 1,8 kg
- 1,8 kg
Specifications
Related Information
Avantor Cleaning and Disinfection of SAS Air Samplers.pdf Avantor Disturbance Test and Exhausted Air Test.pdf Avantor MPN Conversion Table for SAS Air Samplers.pdf Avantor SAS Compliance To EN 17141.pdf VWR Air Sampler, SAS Super ISO USB.pdf
Product Literature
More
Collection Performance SAS Bioaerosol Samplers.pdf VWR® SAS Super Air Samplers Temperature Ranges
Additional Product Details
Manual SAS Super ISO USB Manual VWR® Microbiological Air Sampler SAS Super ISO USB Manual VWR® Microbiological Air Sampler, SAS Super, ISO, USB.pdf
Manual
PBIB90721_TDS_EN
Datasheet
SAS Super Air Samplers
Videos
Aspirating Heads