VWR®, 후드 ESD 작업복
Supplier: VWR Collection
About this item
경량 원단인 스펀본드 폴리프로필렌 (SPP)로 만들어진 통기성 작업복은 위험하지 않고 더러운 작업 환경에서 보호 기능을 제공합니다.
- 신축성 있는 후드
- 지퍼 잠금
- 신축성 있는 소매, 발목 및 허리
- 정전기 방지 특징
무게: 50 g/m²
Colour: White
Packaging: 백당 1개, 한 케이스에 50개의 백으로 포장됩니다.
6 Options Available Below
Product Details & Documents
경량 원단인 스펀본드 폴리프로필렌 (SPP)로 만들어진 통기성 작업복은 위험하지 않고 더러운 작업 환경에서 보호 기능을 제공합니다.
- 신축성 있는 후드
- 지퍼 잠금
- 신축성 있는 소매, 발목 및 허리
- 정전기 방지 특징
무게: 50 g/m²
Colour: White
Packaging: 백당 1개, 한 케이스에 50개의 백으로 포장됩니다.
Documents
Food contact certificate F
Additional Product Details
TDS ESD Overalls, SPP, With Hood
Datasheet
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 113-8305
- 113-8306
- 113-8307
- 113-8308
- 113-8309
- 113-8310
- Anti-static:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- Cleanroom class:
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- 100/ISO 5
- Garment application:
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- Weight:
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
- 50 g/m²
Specifications
Product Family Options
Product Information
- Colour의류 사이즈AvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-8305Anti-static+Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialWeight50 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-8306Anti-static+Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialWeight50 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-8307Anti-static+Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialWeight50 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-8308Anti-static+Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialWeight50 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-8309Anti-static+Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialWeight50 g/m² - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-8310Anti-static+Cleanroom class100/ISO 5Garment applicationGeneral Purpose|IndustrialWeight50 g/m²