Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 작업복, SMS
VWR®, 작업복, SMS
VWR®, 작업복, SMS
VWR®, 작업복, SMS
VWR®, 작업복, SMS
독특한 3층 적층 구조의 스펀본드 원단인 통기성이 있고 부드러운 SMS으로 만들어진 내구성 있는 정전기 방지 작업복은 높은 인장 강도와 단단함을 제공하고 유체 및 미립자를 방지합니다.
  • 신축성 있는 후드
  • 덮개가 있는 지퍼 잠금
  • 신축성 있는 소매, 발목 및 허리, 엄지고리
  • 서지 소매 (스티치 방법)
  • 낮은 보푸라기 성능
이 작업복은 의료, 산업, 실험실, 전자 및 제약 분야에서 사용할 수 있습니다. 중요 환경 (IEST-RP-CC003.3 - Level I) 및 ISO Class 5 + 6 클린룸에서 사용하기에 적합합니다.
무게: 60 g/m²
EN 340, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 (Type 5), EN 13982-1:2004+A1:2010 (Type 6), EN 1073-2:2002; Cat. III
Certifications: EN 340, EN 1149-5, EN 13034+A1 (Type 5), EN 13982-1+A1 (Type 6), EN 1073-2; Cat. III
  • Catalog No:
  • 113-8225
  • 113-8226
  • 113-8227
  • 113-8228
  • 113-8229
  • 113-8230
  • 113-8588
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Garment application:
  • Cleanroom|Medical|Laboratory|Clinical|Industrial
  • Cleanroom|Medical|Laboratory|Clinical|Industrial
  • Cleanroom|Medical|Laboratory|Clinical|Industrial
  • Cleanroom|Medical|Laboratory|Clinical|Industrial
  • Cleanroom|Medical|Laboratory|Clinical|Industrial
  • Cleanroom|Medical|Laboratory|Clinical|Industrial
  • Cleanroom|Medical|Laboratory|Clinical|Industrial
  • Weight:
  • 60 g/m²
  • 60 g/m²
  • 60 g/m²
  • 60 g/m²
  • 60 g/m²
  • 60 g/m²
  • 60 g/m²
Product Family Options
  • Colour
    의류 사이즈
  • White
    S
    1 * 50 items
    1 * 50 items
    Specifications
    Cat. No.
    113-8225
    Anti-static
    +
    Garment application
    Cleanroom|Medical|Laboratory|Clinical|Industrial
    Weight
    60 g/m²
  • White
    M
    1 * 50 items
    1 * 50 items
    Specifications
    Cat. No.
    113-8226
    Anti-static
    +
    Garment application
    Cleanroom|Medical|Laboratory|Clinical|Industrial
    Weight
    60 g/m²
  • White
    L
    1 * 50 items
    1 * 50 items
    Specifications
    Cat. No.
    113-8227
    Anti-static
    +
    Garment application
    Cleanroom|Medical|Laboratory|Clinical|Industrial
    Weight
    60 g/m²
  • White
    XL
    1 * 50 items
    1 * 50 items
    Specifications
    Cat. No.
    113-8228
    Anti-static
    +
    Garment application
    Cleanroom|Medical|Laboratory|Clinical|Industrial
    Weight
    60 g/m²
  • White
    XXL
    1 * 50 items
    1 * 50 items
    Specifications
    Cat. No.
    113-8229
    Anti-static
    +
    Garment application
    Cleanroom|Medical|Laboratory|Clinical|Industrial
    Weight
    60 g/m²
  • White
    3XL
    1 * 50 items
    1 * 50 items
    Specifications
    Cat. No.
    113-8230
    Anti-static
    +
    Garment application
    Cleanroom|Medical|Laboratory|Clinical|Industrial
    Weight
    60 g/m²
  • White
    4XL
    1 * 50 items
    1 * 50 items
    Specifications
    Cat. No.
    113-8588
    Anti-static
    +
    Garment application
    Cleanroom|Medical|Laboratory|Clinical|Industrial
    Weight
    60 g/m²