인큐베이팅 로킹 플랫폼 쉐이커
Product Details & Documents
인큐베이팅 로킹 플랫폼 쉐이커는 부드러운 로킹 동작과 인큐베이션을 하나의 소형 벤치 탑 장치에 결합합니다. 흘림방지 설계로 내부 구성 요소로 유체가 흘러가는 것을 방지합니다. 마이크로프로세서 제어는 전자식 기울기 각도 조정을 제공하여 사용자가 장치가 작동하는 동안 0 에서 15°까지 로킹 각도를 쉽게 조절할 수 있습니다. PID 온도 컨트롤러는 주변 5~ 65 °C까지 정확한 온도 제어를 유지합니다.
- 장치가 작동하는 동안 0 ~ 15° 까지의 전자식 기울기 조정
- LED 디스플레이는 온도, 속도, 기울기 각도 및 시간을 동시에 나타냅니다
- 시간이 0에 도달할때 경보음이 있는 1초~160시간까지의 타이머
- 콜드룸(cold rooms), 인큐베이터, CO₂인큐베이터에서 5~40 °C 에서 사용가능 (최대 80% 상대습도, 불응축식)
사용하기 쉬운 컨트롤로 1°C 단위로 온도를 조정할 수 있습니다. 정밀한 속도 제어는 1 min⁻¹까지 부드러운 저속 웨이브 모션을 제공합니다. 온도, 속도, 기울기 각도 및 시간에 대한 읽기 쉬운 LED 디스플레이가 있는 터치 패드 컨트롤을 통해 작업자는 한번에 모든 설정을 볼 수 있습니다. 매번 반복가능하고 정확한 결과를 제공하며 실험실 벤치 전체에서 쉽게 볼 수 있습니다. 실험실의 공기 온도가 40°C에 도달하면 '뜨거운' 경고등이 켜지고 온도가 40°C아래로 식을 때까지 계속 켜져 있습니다.
폴리카보네이트 뚜껑은 내부 온도를 변경하지 않고도 샘플을 볼 수 있습니다. 타이머는 경과시간 또는 사용자의 정의된 시간 한계로 프로그래밍된 경우, 시간이 0에 도달하면 장치를 차단합니다. 디스플레이는 전원이 꺼진 후에도 마지막으로 사용한 설정을 표시합니다. 시스템이 장애물이나 트레이 과부화를 감지할 때 활성화되는 청각 및 시각 신호를 통한 과부화 보호. 속도 램핑 기능은 튀는 것을 방지하기 위해 원하는 설정점까지 속도를 천천히 높입니다. 이 장치는 세포 배양, 교배 절차 및 블러팅 기술에 적합합니다.
주문 정보: 액세서리 없이 제공. 매트는 별도로 주문해야 합니다.
주의: 최대 속도/기울기 각도는 무겁거나 불균형한 경우 다를 수 있습니다.
트레이를 중심으로 합니다
Documents
444-0762
이미지 360
사양
- 설명:Incubating rocking platform shaker, EU-plug
- Seq:01
- Temperature uniformity:±0,5 °C @ 37 °C
- Speed accuracy:±1 min-1
- Platform W×D:191×254 mm
- Weight:9,5 kg
- Shaking motion:Rocking
- Cat. No.:444-0762
- Int. W×D×H:197×273×97 mm
- Angle:0 - 15° (*)
- Speed range:1 - 50* min⁻¹
- Model:Incubating rocking platform shaker
- W×D×H:279×432×267 mm
- Temperature range:Ambient +5…65 °C
- Max. load:4,5 kg**