VWR®, 로킹 플랫폼 쉐이커
About this item
높이가 낮은 디자인의 로킹 플랫폼은 fume hood 및 인큐베이션에서 사용할 수 있습니다. cast 알루미늄 베이스는 내구성과 안정성을 제공하고, 흘림방지 설계로 내부 구성 요소로 유체가 흘러가는 것을 방지합니다. 정밀한 속도 제어는 1분⁻¹까지 부드럽고 저속으로 흔들리는 동작을 제공합니다.
- 마이크로프로세서 제어는 장치가 작동하는 동안 0에서 15°까지 전자 기울기 각도 조정을 제공합니다
- LED 디스플레이는 온도, 속도, 기울기 각도 및 시간을 동시에 나타냅니다
- 1초에서 160시간까지의 타이머, 시간이 0에 도달하면 울리는 경보음 있음
- 인큐베이터,CO₂인큐베이터 또는 콜드룸(cold room)에서 –10~+60°C 에서 사용가능 (최대 80% 상대 습도, 블응축실)
가독성 있는 LED 디스플레이가 있는 터치 패드 컨트롤. 매번 반복 가능하고 정확한 결과를 제공하고 실험실 벤치에서 쉽게 볼 수 있습니다. 타이머는 경과 시간을 표시하거나 사용자 정의 제한으로 프로그래밍된 경우 시간이 0에 도달할 때 장치를 차단합니다. 디스플레이는 전원이 꺼진 후에도 마지막으로 사용한 설정을 불러옵니다. 시스템이 장애물이나 트레이 과부화를 감지할 때 청각 및 시각적 신호를 통해 과부화를 보호합니다. 속도 램핑 기능은 튀는 것을 방지하기 위해 원하는 설정점까지 속도를 천천히 높입니다. 장치는 세포 배양 작업, 젤 염색 및 탈색, 교배 절차, 혈액학 및 블로팅 기술에 적합합니다.
: 324×254 mm 미끄럼 방지 매트와 함께 제공됩니다. 스테킹 트레이는 별도로 주문해야 합니다. .
: 참고: 최고 속도/기울기 각도는 무겁거나 불균형한 부하에 따라 달라질 수 있습니다
트레이를 중심으로 합니다.
3 Options Available Below
Product Details & Documents
높이가 낮은 디자인의 로킹 플랫폼은 fume hood 및 인큐베이션에서 사용할 수 있습니다. cast 알루미늄 베이스는 내구성과 안정성을 제공하고, 흘림방지 설계로 내부 구성 요소로 유체가 흘러가는 것을 방지합니다. 정밀한 속도 제어는 1분⁻¹까지 부드럽고 저속으로 흔들리는 동작을 제공합니다.
- 마이크로프로세서 제어는 장치가 작동하는 동안 0에서 15°까지 전자 기울기 각도 조정을 제공합니다
- LED 디스플레이는 온도, 속도, 기울기 각도 및 시간을 동시에 나타냅니다
- 1초에서 160시간까지의 타이머, 시간이 0에 도달하면 울리는 경보음 있음
- 인큐베이터,CO₂인큐베이터 또는 콜드룸(cold room)에서 –10~+60°C 에서 사용가능 (최대 80% 상대 습도, 블응축실)
가독성 있는 LED 디스플레이가 있는 터치 패드 컨트롤. 매번 반복 가능하고 정확한 결과를 제공하고 실험실 벤치에서 쉽게 볼 수 있습니다. 타이머는 경과 시간을 표시하거나 사용자 정의 제한으로 프로그래밍된 경우 시간이 0에 도달할 때 장치를 차단합니다. 디스플레이는 전원이 꺼진 후에도 마지막으로 사용한 설정을 불러옵니다. 시스템이 장애물이나 트레이 과부화를 감지할 때 청각 및 시각적 신호를 통해 과부화를 보호합니다. 속도 램핑 기능은 튀는 것을 방지하기 위해 원하는 설정점까지 속도를 천천히 높입니다. 장치는 세포 배양 작업, 젤 염색 및 탈색, 교배 절차, 혈액학 및 블로팅 기술에 적합합니다.
: 324×254 mm 미끄럼 방지 매트와 함께 제공됩니다. 스테킹 트레이는 별도로 주문해야 합니다. .
: 참고: 최고 속도/기울기 각도는 무겁거나 불균형한 부하에 따라 달라질 수 있습니다
트레이를 중심으로 합니다.
Documents
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 444-0757
- 444-0756
- VWRU12620-908
- Model:
- Rocking platform shaker
- Rocking platform shaker
- Rocking platform shaker
- Shaking motion:
- Rocking
- Rocking
- Rocking
- Speed range:
- 1 - 50 min⁻¹*
- 1 - 50 min⁻¹*
- 1 - 50 min⁻¹*
- Angle:
- 0 - 15°
- 0 - 15°
- 0 - 15°
- W×D×H:
- 279×432×127 mm
- 279×432×127 mm
- 279×432×127 mm
- Platform W×D:
- 254×324 mm
- 254×324 mm
- 254×324 mm
- Weight:
- 6,5 kg
- 6,5 kg
- 6,5 kg
- Max. load:
- 4,5 kg**
- 4,5 kg**
- 4,5 kg**
Specifications
Product Family Options
Product Information
- 설명AvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.444-0757ModelRocking platform shakerShaking motionRockingSpeed range1 - 50 min⁻¹*Angle0 - 15°W×D×H279×432×127 mmPlatform W×D254×324 mmWeight6,5 kgMax. load4,5 kg** - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.444-0756ModelRocking platform shakerShaking motionRockingSpeed range1 - 50 min⁻¹*Angle0 - 15°W×D×H279×432×127 mmPlatform W×D254×324 mmWeight6,5 kgMax. load4,5 kg** - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.VWRU12620-908ModelRocking platform shakerShaking motionRockingSpeed range1 - 50 min⁻¹*Angle0 - 15°W×D×H279×432×127 mmPlatform W×D254×324 mmWeight6,5 kgMax. load4,5 kg**