Orders LinkContactUsLinkComponent
PCR 튜브, 0,2 ml
PCR 튜브, 0,2 ml
PCR 튜브, 0,2 ml
PCR 튜브, 0,2 ml
캡이 있는 PCR 튜브는 PP 레진으로 만들어졌으며 대부분의 thermal cycler와 호환될 수 있게 설계되었습니다.
  • DNase,RNase 및 인간 DNA 비포함 인증
  • 엄격한 품질 관리 지침에 따라 폴리프로필렌으로 제조
돔형 및 플랫 캡으로 제공됩니다.
  • Catalog No:
  • 732-0548
  • 732-0547
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact|Sustainable Packaging
  • Low Manufacturing Impact|Sustainable Packaging
Product Family Options
  • 설명
    Colour
    용량
  • 개별 PCR 튜브, 돔형 플랫 캡 부착
    Clear
    0,2
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
      Low Manufacturing Impact|Sustainable Packaging
    Specifications
    Cat. No.
    732-0548
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact|Sustainable Packaging
      Low Manufacturing Impact|Sustainable Packaging
  • 개별 PCR 튜브, 돔형 캡 부착
    Clear
    0,2
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items
      Low Manufacturing Impact|Sustainable Packaging
    Specifications
    Cat. No.
    732-0547
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact|Sustainable Packaging
      Low Manufacturing Impact|Sustainable Packaging