Orders LinkContactUsLinkComponent
대변/검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡 포함
대변/검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡 포함
대변/검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡 포함
대변/검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡 포함
PP, 반투명.
  • 반투명 라벨, 눈금 새겨짐
  • 스푼 포함 또는 없음
  • 멸균 옵션 혹은 무균 조건에서 포장된 옵션 구매 가능
대변 또는 일반 검체 용기로 적합합니다.
 : 개별 포장되지 않습니다.
Product Family Options
  • 용량
    Type
    Material
    외부 직경
    높이
  • 120
    Red screw cap and spatula, sterile
    PP
    56,0 mm
    71,8 mm
    1 * 300 items
    1 * 300 items
  • 120
    Yellow screw cap, without spatula, aseptic
    PP
    56,0 mm
    71,8 mm
    1 * 300 items
    1 * 300 items