Orders LinkContactUsLinkComponent
세포학 원심분리기용 필터 카드
공급사:   VWR Collection
세포학 원심분리기용 필터 카드
공급사:  VWR Collection
Certificates
세포학 원심분리기용 필터 카드
세포학 원심분리기용 필터 카드
3 Options Available Below
Product Details & Documents
세포 원심분리기용 필터 보드로 만든 세포 스트립입니다. 세포학 분석에서 샘플의 염색으로 인한 액체 초과량을 흡수합니다. Shandon 및 Sakura Cyto-Tek® 세포 원심분리기에 사용할 수 있습니다..
  • 단일 및 다중 챔버용
Product Family Options
제품 정보
  • 재고 여부
    Price
  • 720-2061
    Cyto filter, 2 round centred holes, 76×26 mm
    Cyto filter, 2 round centred holes, 76×26 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 720-2060
    Cyto filter, 2 round off-centre holes, 61×25 mm
    Cyto filter, 2 round off-centre holes, 61×25 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items
  • 720-2059
    Cyto filter, high absorption, dual, 1 square hole, 63×26 mm
    Cyto filter, high absorption, dual, 1 square hole, 63×26 mm
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 200 items
    1 * 200 items