클린룸 와이퍼, 100% polyester, VWR®
공급사: VWR Collection
이 제품에 관하여
100% 연속 필라멘트, 이중 니트 폴리에스터 패브릭 와이퍼
- 실리콘, 아미드 및 DOP와 같은 오염 물질 없음
- 매우 낮은 입자 및 섬유 레벨
- 레이저로 커팅된 가장자리
ISO Class 4 이상의 클린룸에서 표면을 청소하거나 유출물을 제어하기 위해 설계된 이 내구성 있는 와이퍼는 거친 표면을 닦을 때에도 엄격한 사용조건으로 섬유방출 및 마모를 방지합니다.
1등급, ISO 3 클린룸에서 사용하기 적합
컬러 : 화이트
2 Options Available Below
Product Details & Documents
100% 연속 필라멘트, 이중 니트 폴리에스터 패브릭 와이퍼
- 실리콘, 아미드 및 DOP와 같은 오염 물질 없음
- 매우 낮은 입자 및 섬유 레벨
- 레이저로 커팅된 가장자리
ISO Class 4 이상의 클린룸에서 표면을 청소하거나 유출물을 제어하기 위해 설계된 이 내구성 있는 와이퍼는 거친 표면을 닦을 때에도 엄격한 사용조건으로 섬유방출 및 마모를 방지합니다.
1등급, ISO 3 클린룸에서 사용하기 적합
컬러 : 화이트
Specifications for Product Family
사양
- Catalog No:
- 115-0660
- 115-0661
- Basis weight:
- 140 g/m²
- 140 g/m²
- Absorbency - extrinsic:
- 350 ml/m²
- 350 ml/m²
- Absorbency - intrinsic:
- 2,5 ml/g
- 2,5 ml/g
- Absorbency rate:
- <1 s
- <1 s
- Extractables - using deionised water:
- <0,01 g/m²
- <0,01 g/m²
- Extractables - using isopropyl alcohol:
- <0,02 g/m²
- <0,02 g/m²
- Fibres (>100 µm):
- 400/m²
- 400/m²
- Particle generation (>=0,5 µm):
- 4,2 × 10⁶/m²
- 4,2 × 10⁶/m²
- Ions - chloride:
- <0,05 ppm
- <0,05 ppm
- Ions - potassium:
- <0,02 ppm
- <0,02 ppm
- Ions - sodium:
- <0,21 ppm
- <0,21 ppm
사양
Product Family Options
제품 정보
- 길이×너비Packed재고 여부Price
- 115-0660100% polyester wipes, laser cut edges사양:
More
Specifications
Cat. No.115-0660Basis weight140 g/m²Absorbency - extrinsic350 ml/m²Absorbency - intrinsic2,5 ml/gAbsorbency rate<1 sExtractables - using deionised water<0,01 g/m²Extractables - using isopropyl alcohol<0,02 g/m²Fibres (>100 µm)400/m²Particle generation (>=0,5 µm)4,2 × 10⁶/m²Ions - chloride<0,05 ppmIons - potassium<0,02 ppmIons - sodium<0,21 ppm - 115-0661100% polyester wipes, laser cut edges사양:
More
Specifications
Cat. No.115-0661Basis weight140 g/m²Absorbency - extrinsic350 ml/m²Absorbency - intrinsic2,5 ml/gAbsorbency rate<1 sExtractables - using deionised water<0,01 g/m²Extractables - using isopropyl alcohol<0,02 g/m²Fibres (>100 µm)400/m²Particle generation (>=0,5 µm)4,2 × 10⁶/m²Ions - chloride<0,05 ppmIons - potassium<0,02 ppmIons - sodium<0,21 ppm