Orders LinkContactUsLinkComponent
테두리가 없는 테스트 튜브
테두리가 없는 테스트 튜브
테두리가 없는 테스트 튜브
테두리가 없는 테스트 튜브
테두리가 없는 테스트 튜브
폴리스티렌(PS), 투명 또는 폴리프로필렌(PP), 반투명.
광범위한 적용을 위한 둥근 바닥이 있는 범용 튜브.
Product Family Options
  • 용량
    길이
    외부 직경
    Material
    Type
  • 3
    55 mm
    11,5 mm
    PS
    Non graduated
    1 * 6.000 items
    1 * 6.000 items
  • 3
    55 mm
    11,5 mm
    PP
    Non graduated
    1 * 6.000 items
    1 * 6.000 items
  • 3
    70 mm
    11 mm
    PS
    Non graduated
    1 * 6.000 items
    1 * 6.000 items
  • 5
    75 mm
    12 mm
    PP
    Sorwall type
    1 * 4.000 items
    1 * 4.000 items
  • 5
    75 mm
    12 mm
    PS
    Non graduated Sorwall type
    1 * 4.000 items
    1 * 4.000 items
  • 5
    75 mm
    12 mm
    PS
    Non graduated Sorwall type
    1 * 2.000 items
    1 * 2.000 items
  • 5
    75 mm
    13 mm
    PS
    Non graduated
    1 * 4.000 items
    1 * 4.000 items
  • 5
    75 mm
    13 mm
    PP
    Non graduated
    1 * 4.000 items
    1 * 4.000 items
  • 10
    100 mm
    16 mm
    PS
    Non graduated
    1 * 2.000 items
    1 * 2.000 items
  • 10
    100 mm
    16 mm
    PP
    Graduated
    1 * 2.000 items
    1 * 2.000 items
  • 10
    100 mm
    16 mm
    PS
    Graduated
    1 * 2.000 items
    1 * 2.000 items
Stoppers
  •  
    Colour
    Ø top
  • Natural
    16 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1.000 items
       ₩0
  •  
    Colour
    Ø top
  • White
    16 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1.000 items
       ₩0
  •  
    Colour
    Ø top
  • Blue
    16 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1.000 items
       ₩0
  •  
    Colour
    Ø top
  • Green
    16 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1.000 items
       ₩0
  •  
    Colour
    Ø top
  • Red
    16 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1.000 items
       ₩0
  •  
    Colour
    Ø top
  • White
    12 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1.000 items
       ₩0
  •  
    Colour
    Ø top
  • Natural
    13 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1.000 items
       ₩0
  •  
    Colour
    Ø top
  • Green
    13 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1.000 items
       ₩0
  •  
    Colour
    Ø top
  • Yellow
    13 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1.000 items
       ₩0
  •  
    Colour
    Ø top
  • Red
    13 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1.000 items
       ₩0
  •  
    Colour
    Ø top
  • Blue
    12 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1.000 items
       ₩0
  •  
    Colour
    Ø top
  • Red
    12 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1.000 items
       ₩0
  •  
    Colour
    Ø top
  • Green
    12 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1.000 items
       ₩0
  •  
    Colour
    Ø top
  • Yellow
    12 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1.000 items
       ₩0
  •  
    Colour
    Ø top
  • Blue
    13 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1.000 items
       ₩0
  •  
    Colour
    Ø top
  • White
    13 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1.000 items
       ₩0
  •  
    Colour
    Ø top
  • Natural
    12 mm
    1 * 1.000 items
    1 * 1.000 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1.000 items
       ₩0