Orders LinkContactUsLinkComponent
진공 소변 컨테이너
진공 소변 컨테이너
공급사:   VWR Collection
진공 소변 컨테이너
공급사:  VWR Collection
Certificates
진공 소변 컨테이너
진공 소변 컨테이너
3 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® 소변 수집 컨테이너는 소변 수집을 위한 더 빠르고 쉬운 대안을 제공합니다. 이 폐쇄형 시스템은 주입, 누출 및 습한 영역을 방지하여 작업 환경에 긍정적인 영향을 끼칩니다.
  • PP, 반투명
  • 반투명 라벨링 영역
  • 노란색 스크류 캡
통합 전달 장치를 포함한 소변 수집 컨테이너.
Product Family Options
제품 정보
  • 용량
    Version
    Packed
    재고 여부
    Price
  • 120
    Non sterile
    Bulk
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 300 items
    1 * 300 items
  • 120
    Sterile
    Individually wrapped
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 250 items
    1 * 250 items
  • 120
    Sterile
    Bulk packed
    Log in 재고 확인
    Log in 재고 확인
    1 * 300 items
    1 * 300 items