Orders LinkContactUsLinkComponent
클린룸 안면 마스크, Maximum
클린룸 안면 마스크, Maximum
클린룸 안면 마스크, Maximum
Supplier:  VWR Collection
Certificates
클린룸 안면 마스크, Maximum
클린룸 안면 마스크, Maximum
5 Options Available Below
Product Details & Documents
맥시멈 클린룸 마스크는 3겹 구조로 되어 있어 입자 및 박테리아 여과 효율이 뛰어납니다. 이 마스크는 라텍스 프리입니다.
  • 높은 박테리아 및 입자 여과 효율 제공하는 3겹 마스크
  • 높은 통기성과 유출 방지
  • 총 길이의 플라스틱 아치가 천을 입에서 멀리 유지하여 시원하고 편안한 호흡을 제공
  • 가단성 코 끈으로 맞춤형 보안 밀봉 제공
  • 스판덱스 귀 끈 또는 PP 끈과 함께 사용 가능, 초음파 용접으로 부드러움을 유지하고 미립자로부터 보호
  • 습기 방지, 멸균 마스크
  • 산업용 및 클린룸 전용; COVID-19에 대한 보호용으로 사용하지 마십시오
  • 이 제품은 규정 (EU) 2017/745/ Directive 93/42/EEC에 따르면 의료 및 임상 사용을 위한 의료 기기가 아닙니다
  • 이 제품은 규정 (EU) 2016/425에 따르면 개인 보호 장비 (PPE)가 아닙니다
입자 방출 (입자: ≥0,5 μm/cu. ft.): 196(IEST-RP-CC003.3)
박테리아 여과 효율: >95% (ASTM F2101)
입자 여과 효율: >99% (ASTM F2299)
델타 P 통기성 (mm H₂O/cm²): 1,9 to 2,2 (MIL-M-36954C)
ISO 인증 시설에서 엄격한 테스트를 거쳐 제조됐습니다; 제품은 독립적인 실험실 테스트를 통해 검증됩니다.
Delivery information: 비멸균 마스크는 내부 백에 50개, 한 케이스에 10개의 내부 백으로 포장되어 있습니다. 113-6222는 팩당 마스크 10개, 내부 백당 5개, 케이스당 내부 백 10개로 포장됩니다. 113-9930/9931은 개별 포장되어 한 박스에 50개, 케이스당 10개의 박스로 포장됩니다.
Product Family Options
Product Information
  • Type
    크기
    Colour
    Availability
    Price
  • Non sterile, with ear loops
    175×95
    Blue
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • Non sterile, with ties
    175×95
    White
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • Sterile, with ear loops
    175×95
    White
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • Sterile, with ear loops, individually packed
    175×95
    White
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 items
    1 * 500 items
  • Sterile, with ties, individually packed
    175×95
    White
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 500 items
    1 * 500 items