Orders LinkContactUsLinkComponent
쉐이킹 워터 배스, VLSB 시리즈
쉐이킹 워터 배스, VLSB 시리즈
Supplier:   VWR Collection
쉐이킹 워터 배스, VLSB 시리즈
Supplier:  VWR Collection
Certificates
쉐이킹 워터 배스, VLSB 시리즈
2 Options Available Below
Product Details & Documents
스테인리스 스틸 탱크와 간단하고 직관적인 사용자 인터페이스가 있는 선형 쉐이킹 워터 배스. 교체용 쉐이킹 트레이를 쉽고 빠르게 장착할 수 있습니다.
  • Intuitive user interface enables quick changes to temperature and shaking speed
  • Discrete, under tray, magnetically-coupled shaking mechanism is reliable and quiet
  • Excellent temperature stability ±0,1 °C
  • Temperature range: Ambient 5 to 99 °C
  • Adjustable shaking speed range: 20 to 200 min⁻¹ (dependent on load)
  • Display: Resolution of 0,1 °C
  • Working depth: Min. 60 mm
가열 요소는 탱크의 아랫면에 위치하며 수조에 가열 요소가 없으므로 세척 및 청결을 유지하기가 더 쉽습니다. 수조에는 조절 가능한 과열 경보와 고급 드라이 start/run 드라이 보호 기능이 있습니다. 시료 준비, 혼합 및 해동을 포함한 다양한 분야에 맞게 두 가지 크기로 사용할 수 있습니다.
Delivery information: 범용 쉐이킹 트레이(스프링 조절 가능)와 투명 박공 폴리카보네이트 덮개가 함께 제공됩니다. 스테인리스 스틸 박공 덮개(옵션)와 다양한 액세서리 트레이 및 테스트 튜브 랙을 사용할 수 있습니다; 별도로 주문해야 합니다.
Caution: 트레이 랙은 적절한 스테인리스 스틸 트레이와 함께 사용해야 합니다.
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 462-0493
  • 462-0494
  • Model:
  • VLSB12
  • VLSB18
  • Temperature range:
  • Ambient + 5...99 °C
  • Ambient + 5...99 °C
  • Temperature stability:
  • ±0,1 °C @ 70 °C
  • ±0,1 °C @ 70 °C
  • Shaking speed:
  • 20 - 200 min⁻¹
  • 20 - 200 min⁻¹
  • Capacity:
  • 12 L
  • 18 L
  • Linear stroke length:
  • 20 mm
  • 20 mm
  • Shaker tray W×D:
  • 240×235 mm
  • 420×235 mm
  • W×D×H:
  • 360×380×275 mm
  • 335×565×275 mm
  • Weight:
  • 9,2 kg
  • 11,2 kg
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • 설명
    Availability
    Price
  • Shaking water bath, VLSB12
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    462-0493
    Model
    VLSB12
    Temperature range
    Ambient + 5...99 °C
    Temperature stability
    ±0,1 °C @ 70 °C
    Shaking speed
    20 - 200 min⁻¹
    Capacity
    12 L
    Linear stroke length
    20 mm
    Shaker tray W×D
    240×235 mm
    W×D×H
    360×380×275 mm
    Weight
    9,2 kg
  • Shaking water bath, VLSB18
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    462-0494
    Model
    VLSB18
    Temperature range
    Ambient + 5...99 °C
    Temperature stability
    ±0,1 °C @ 70 °C
    Shaking speed
    20 - 200 min⁻¹
    Capacity
    18 L
    Linear stroke length
    20 mm
    Shaker tray W×D
    420×235 mm
    W×D×H
    335×565×275 mm
    Weight
    11,2 kg
Trays
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • Stainless steel base tray (converts bath to unstirred bath), for VLSB18/VKB18
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • Test tube tray, (also used as plain tray) stainless steel for 3 test tube racks, for VLSB12
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • Stainless steel base tray (converts bath to unstirred bath), for VLSB12/VKB12
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • Test tube tray, (also used as plain tray) stainless steel for 5 test tube racks, for VLSB18
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • Replacement universal tray (flask capacity: 44×25, 35×50, 18×100, 11×250, 5×500 ml), for VLSB18
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Product Information
  • Catalog #
    설명
    Availability
    Price
  • Replacement universal tray (flask capacity: 24×25, 18×50, 10×100, 6×250, 4×500 ml), for VLSB12
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Racks
Product Information
  • Catalog #
    For tubes
    설명
    구멍 수
    Availability
    Price
  • 0,5 ml
    Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths
    119
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Product Information
  • Catalog #
    For tubes
    설명
    구멍 수
    Availability
    Price
  • 13 mm
    Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths
    44
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Product Information
  • Catalog #
    For tubes
    설명
    구멍 수
    Availability
    Price
  • 16 mm
    Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths
    24
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Product Information
  • Catalog #
    For tubes
    설명
    구멍 수
    Availability
    Price
  • 19 mm
    Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths
    21
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Product Information
  • Catalog #
    For tubes
    설명
    구멍 수
    Availability
    Price
  • 10 mm
    Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths
    48
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Product Information
  • Catalog #
    For tubes
    설명
    구멍 수
    Availability
    Price
  • 25 mm
    Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths
    12
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Product Information
  • Catalog #
    For tubes
    설명
    구멍 수
    Availability
    Price
  • 30 mm
    Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths
    10
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0
Product Information
  • Catalog #
    For tubes
    설명
    구멍 수
    Availability
    Price
  • 1,5 ml
    Stainless steel test tube rack for 12 and 18 l baths
    48
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 items
    1 * 1 items - ₩0
    ₩0
    1 * 1 items
       ₩0