ContactUsLinkComponent
인화성
Iron, powder, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Catalog # 2226-01
공급사:  Avantor
CAS 번호:  
undefined
인화성
Iron, powder, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Catalog # 2226-01
공급사:  Avantor
CAS 번호:  
사양
  • 포장 유형:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    500 g
  • Seq:
    3645
사양
사양 테스트 결과
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 96.0 %
  • Assay (Fe):
    ≥96.0 %
  • Insoluble in H₂SO₄:
    ≤0.2 %
  • Water-Soluble Substances:
    ≤0.03 %
  • Sulfide (S):
    ≤0.03 %
  • Lead (Pb):
    ≤0.005 %
  • Trace Impurities - Arsenic (As):
    ≤5.000 ppm
사양 테스트 결과
이 제품에 관하여
 :
 :55.85 g/mol
끓는점:3000 °C (1013 hPa)
용융점:1536 °C
밀도:7,86 g/cm³ (20 °C)
보관 온도:Ambient
EINECS:231-096-4
UN:3089
ADR:4.1,III
 :GHS02
CAS 번호:7439-89-6
화학식:Fe
MDL 번호:MFCD00010999