교정 Traceable® RTD 온도계
최첨단 항공우주 기술은 높은 백금 성능을 제공합니다.
- 백금 프로브로 향상된 정밀도
- 견고한 애플리케이션을 위한 IP 67 방수 하우징
- 타이머 및 알람 기능으로 다양성 증가
- AL2A 인증(1750.01) 교정 연구소의 NIST 추적 가능 인증서 포함
RTD 온도계는 –148 ~ 572 °F 및 –100 ~ 300 °C의 넓은 온도 범위가 특징입니다. 분해능은 전체 온도 범위에서 0,01 °C입니다. 이 미터는 최소/최대 메모리/홀더 기능과 녹색 및 빨간색 HACCP 표기기를 갖추고 있습니다.
Traceable® 제품에는 A2LA의 인증을 받은 ISO/IEC 17025:2005(1750.01) 교정 연구소의 정확성을 보장하는 개별 번호의 Traceable® 인증서가 각 장치와 함께 제공됩니다. 이는 NIST 또는 CIPM 상호 인증 협정에 서명한 기타 공인된 국가 측정 기관 (NIST)을 통해 SI 단위에 대해 측정의 추적 가능성을 나타냅니다. 각 제품은 추적 가능한 이름을 표시하기 전에 엄격한 심사 과정을 거칩니다. 따라서 별도로 교정할 필요가 없어 시간과 비용을 모두 절약할 수 있습니다.
Weight: 270 g
Calibration complies with ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 and 9001, accredited by A2LA indicates traceability to standards provided by NIST.
Certifications: NIST 추적 가능한 교정 보고서.
Accessories information: This thermometer is a battery-operated thermometer, however, it does have a port for a AC adapter (see accessories).
Delivery information: 백금 프로브, 9 볼트 배터리, 데이터가 포함된 NIST 추적 교정 인증서.
- Range:–100...300 °C (–148...572 °F)
- 해상도:0,01 °C
- 설명:Traceable RTD Thermometer with Calibration
- Accuracy:± (0,1% + 0,2 °C) below 200 °C, ± (0,15% + 0,5 °C) otherwise
- Cat. No.:620-1970
- Battery type:9 V battery (1)
- No. of channels:1
- Protection class:IP67
- W×D×H:160×51,8×22 mm
- Probe:1, RTD