반복 피펫, 기계식
개별 피펫, 기계식
Catalog # 613-2169
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
피펫은 오염된 액체 및 휘발성 액체를 분주하도록 설계되었습니다. 플런저가있는 디스펜서 팁을 수용하면 팁에서 에어로졸이 상승하여 오염을 방지하여 장기간 안전하게 사용할 수 있습니다.
- 유연함: 피펫은 12 가지 팁 크기, 10 가지 볼륨 조절 및 120 개의 프로그램 단계를 허용합니다.
- 1에서 5500 µl까지 볼륨 조절 가능
- 가벼운 무게 (85g)로 인해 긴 디스펜스 시리즈에 이상적
- 인체 공학적 디자인으로 한 손으로 부피를 선택하고 액체를 적재 및 분배 할 수 있습니다.
- 다양한 팁에 대한 용량 조정 및 투여 용량이 디스펜서에서 명확하게 표시됩니다.
Documents
Specifications
- 설명:개별 피펫, 기계식
- Cat. No.:613-2169
- Environmental certification:ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact