메모리 카드가 있는 온도 및 습도 로거, Traceable®
Logger for humidity, temperature and dew meter, Traceable® with memory card, T: –20…+50 °C
RH: 0 - 90 %, T: ±1,0 °C
RH: ±5,0 (20 - 85%); ±7,0% elsewhere, T: 0,1 °C;
RH: 0,1 %
RH: 0 - 90 %, T: ±1,0 °C
RH: ±5,0 (20 - 85%); ±7,0% elsewhere, T: 0,1 °C;
RH: 0,1 %
620-1965
독립형 데이터 로거는 탈착식 SD 카드의 판독값을 기록합니다. 카드 리더 (제공됨)는 즉각적인 보고를 위해 USB 컴퓨터 포트에 연결됩니다.
- USB 커넥터가 있는 카드 리더 - 설치할 소프트웨어 없음
- 날짜, 시간 및 모든 센서 판독값 표시
- 최대/최소값 기능
- 0.1 °C 단위로 청각 및 LED 알람 설정
- 4줄 판독 LCD (H:17mm)
W×D×H: 110×91×30 mm
Weight: 200 g
Traceable® certificate ISO 17025 accredited by A2LA indicates traceability to standards provided by NIST.
Certifications: A2LA에서 인정하는 ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001을 준수하며 NIST에서 제공하는 표준에 대한 추적성을 나타냅니다.
Delivery information: 256 MB SD 카드 리더, USB 카드 리더, 마그네틱 마운팅 스트립, VELCRO®, 벽걸이. 벤치 스탠드, AA 배터리 3개, 어댑터 및 Traceable® 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
- Range:T: –20…+50 °C
RH: 0 - 90 % - 해상도:T: 0,1 °C;
RH: 0,1 % - 설명:Logger for humidity, temperature and dew meter, Traceable® with memory card
- Accuracy:T: ±1,0 °C
RH: ±5,0 (20 - 85%); ±7,0% elsewhere - Cat. No.:620-1965
- Recording intervals:1 - 720 min
- Alarm:High/low alarm
- W×D×H:108×89×32 mm
- Batteries:3×AA alkaline batteries
- Interface:USB
- Weight:200 g
- Display:LCD, 0,7" digit display