Orders LinkContactUsLinkComponent
메모리 카드 온도계, Traceable®
−30…+70 °C
0...99% RH, ±0,5 (0…25); ±0,6 (25…70); ±1,2 (−30…0; 50…70) °C
±7% RH (±5% RH at 25 °C), 0,1 °C
0,1 RH, Bottle sensor (25×63 mm), 110×91×30 mm, 200 g
Catalog # 620-1963
Supplier:   VWR Collection
메모리 카드 온도계, Traceable®
Catalog # 620-1963
Supplier:  VWR Collection
메모리 카드 온도계, Traceable®
메모리 카드 온도계, Traceable®
−30…+70 °C
0...99% RH, ±0,5 (0…25); ±0,6 (25…70); ±1,2 (−30…0; 50…70) °C
±7% RH (±5% RH at 25 °C), 0,1 °C
0,1 RH, Bottle sensor (25×63 mm), 110×91×30 mm, 200 g
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents
메모리 카드 리더(제공됨)는 즉각적인 보고를 위해 USB 포트에 연결됩니다. 텍스트 보고서에는 날짜/시간 및 센서 판독값이 포함됩니다.
  • 590만 판독값 캡쳐
  • 냉장고를 열 때 밀봉된 보틀 센서가 온도 변화로부터 절연됨
  • FDA에서 일반적으로 안전하다고 인정한 밀봉된 보틀의 용액
  • 최소/최대 기능은 모든 기간 동안 최고/최저 판독값을 표시
  • 가장 가까운 0.1 °C까지 높은 값과 낮은 값에 대해 사용자가 설정한 알람 (시각 및 청각)
  • 고유한 4 라인 디스플레이: 분리 가능한 보틀 프로브의 온도, 주변 온도, 습도 및 시간
케이블: 2m.
Weight: 200 g
A Traceable® certificate is provided from ISO 17025 and standards provided by NIST.
Certifications: ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 및 9001에서 제공하는 추적 가능성 및 NIST에서 제공한 표준.
Delivery information: 프로브, 케이블, 256 MB SD 메모리 카드, USB 메모리 카드 리더, 마그네틱 장착 스트립, VWLCRO®/벽걸이/벤치 스탠드, AA 배터리 3개, 어댑터 및 Traceable® 교정 인증서가 함께 제공됩니다.
Specifications
  • Range:
    −30…+70 °C
    0...99% RH
  • 해상도:
    0,1 °C
    0,1 RH
  • Weight:
    200 g
  • W×D×H:
    110×91×30 mm
  • Accuracy:
    ±0,5 (0…25); ±0,6 (25…70); ±1,2 (−30…0; 50…70) °C
    ±7% RH (±5% RH at 25 °C)
  • Probe:
    Bottle sensor (25×63 mm)