Orders LinkContactUsLinkComponent
JTBaker-RoboticTips-carousel-1230x400.jpg
J.T.Baker® premium robotic tips and plates
J.T. Baker 로보틱 팁과 플레이트 제품군은 유체 처리 자동화 장비에 사용되는 중요한 소모품으로 타사의 자동화 공정용 워크스테이션에서도 사용될 수 있는 높은 호환성을 갖습니다. 로보틱 팁은 수동 피펫 팁보다 더 엄격한 공차 기준을 적용하였으며, 액체를 일일히 피펫팅하는 소모적인 작업들을 J.T.Baker 로보틱 팁과 플레이트를 활용한 자동화 공정으로 수행함으로써 더 높은 효율성과 비용 절감의 잇점을 제공합니다
관련 제품 샘플 신청하기
J.T.Baker Robotic Tips | Avantor
undefined
J.T. Baker 로보틱 팁과 플레이트 제품 관련 질문이 있으신가요?
지금 바로 상담해보세요. 아반토의 유체 취급 전문가들이 귀하의 과제 해결을 도와드릴 수 있습니다.
상담 신청
더 향상된 정확성, 다운타임 최소화
엄격한 생산 기준에 따라 설계된 J.T.Baker 로보틱 팁은 교차 오염 위험을 최소화하고 소량의 액체라도 높은 정밀도로 분주할 수 있습니다. 다양한 사이즈 옵션을 갖춘 본 제품군은 바로 주문 가능하며, 시중에 유통 중인 대부분의 자동화 공정 워크스테이션과 호환됩니다.
J.T.Baker의 전도성 투명 팁과 플레이트는 다양한 용도에 활용될 수 있으며, 특히 전 세계 생명과학 및 진단 실험실에서 신뢰받고 있습니다. 아반토는 업계 선도적인 전자상거래 채널인 avantorsciences.com을 통해 귀하께서 간편하고 편리하게 전 세계 어디서든 제품을 주문 및 배송이 가능하도록 만전을 기하고 있습니다.
J.T. Baker 로보틱 팁
전도성 로보틱 팁은 극소량의 액체도 높은 정밀도로 교차 오염의 위험없이 샘플링할 수 있도록 지원합니다. 전도성 팁은 자동화 시스템이 액체 수위를 감지할 수 있게하여, 샘플 접촉을 최소화하면서 액체 이송을 수행합니다.
  • Class 8 클린룸 환경에서 제조
  • 최첨단 제조 기술 적용
  • 대량의 샘플 분석에 적합
  • 자동 식별이 가능한 바코드 트레이 (Hamilton, Roche MagNA Pure 호환)
  • 필터 유무 선택 가능
아반토의 로보틱 팁은 다양한 애플리케이션에서 활용 가능하며, 전 세계 생명과학 및 진단 실험실에서 핵심적 연구 및 생산 과정들을 지원합니다.
ava12579-JTBaker-landing-page-image-375x235-qualit.jpg
귀사의 샘플링 자동화 시스템에서 아반토의 로보틱 팁을 직접 테스트해보세요. 각종 플랫폼에서 높은 호환성을 갖고 작동하도록 설계된 필터형 또는 논필터형 팁 중에서 선택 가능합니다.
샘플 신청하기
ava12579-JTBaker-landing-page-image-375x235-design.jpg
초기 설계부터 자동화 제조 공정에 이르기까지 엄격한 관리 하에, 하나하나의 로보틱 팁이 어떻게 높은 품질과 정확성을 갖추게 되었는지 궁금하지 않나요? 아래 링크를 클릭하여 관련 기술 백서를 확인해보세요.
기술 백서 확인
JTBaker-RoboticTips-Benefit3-375x235.jpg
첨단 자동화 제조 기술, 철저한 품질 관리 프로세스, 고속 영상 품질 검사 시스템들이 결합되어 매달 수백만 개의 로보틱 팁을 생산할 수 있게 됩니다.
영상 시청하기
ava12579-JTBaker-landing-page-image-375x235-qualit.jpg
해당 제품군은 J.T.Baker 로보틱 팁들이 제작되는 동일한 시설에서 엄격한 공정 관리 하에 함께 제조되고 있습니다. 이를 통해 임상 전문가들과 연구원들은 자동화 샘플링 공정에 필요한 고품질 소모품들을 검증된 시설로부터 모두 공급받을 수 있게 되었습니다.
  • 마이크로플레이트 규격에 대응 (ANSI/SLAS 1-2004)
  • 효율적인 고속 샘플링을 위한 조밀한 웰 구조
  • 생물학적 교차 오염의 우려를 최소화한 고품질 소재
  • 플레이트와 씰이 정밀하게 맞물리도록 설계
제품 확인하기
완전무결한 클린룸 자동화
ava12579-JTBaker-landing-page-image-375x235-qualit.jpg
J.T.Baker 로보틱 팁은 포장을 개봉하기 전까지 사람의 손이 전혀 닿지 않도록 완전 자동화된 클린룸 생산 라인에서 제조됩니다. 이는 교차 오염 위험을 사전에 엄격히 통제함을 의미합니다. 아반토의 최첨단 클린룸 제조 시설과 기술을 통해 시장에서도 손꼽히는 고정밀 팁을 생산합니다.
로보틱 팁이란?
실험실 자동화의 진전과 개별화된 자동 프로세스 사이클의 증가는 동시에 정밀한 소모품의 필요성을 높여왔습니다. 로보틱 팁은 실험실 내 자동화 공정을 지원하는 플랫폼에서 액체 자동 흡입 및 분주 작업에 사용되는 소모품입니다.
특히 위험하거나 감염성이 있는 샘플을 다룰 때, 자동화 워크스테이션은 연구원이 샘플과 직접 접촉하지 않고도 액체를 안전하게 처리할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 자동화 시스템은 고속 처리(high-throughput) 환경에서도 재현 가능한 결과를 제공하는 데 기여합니다.
로보틱 팁은 소량 샘플을 빠르고 효율적으로 분석할 수 있도록 설계되었으며, 필터형과 비필터형 두 가지 버전으로 제공됩니다.
정밀한 부피의 액체를 반복적으로 다뤄야 할 경우, 수작업 피펫팅은 비효율적이기 때문에 로보틱 피펫팅이 대안이 되며, 이는 시간과 비용을 절약하면서 순도와 정밀도 면에서도 최적의 솔루션을 제공합니다.
또한, 전도성 로보틱 팁은 전기 전도성 소재를 포함하고 있어 용기 내 액체의 레벨을 감지할 수 있으며, 이를 통해 일관되고 정확한 액체 이송이 가능합니다.
로보틱 플레이트에 대해
로보틱 멀티웰 플레이트는 자동화 공정 시스템 내에 사용되며 분석 처리량을 크게 높이고, 시간과 리소스을 절약할 수 있도록 도와줍니다.
이러한 플레이트는 소형 웰(well)에서의 샘플 및 화학 물질 분석을 효율적으로 진행할 수 있도록 하며, 사용자는 수 시간에서 수 일에 걸쳐 조건 별 샘플 변화를 관찰할 수 있습니다.
그렇기 때문에 로보틱 멀티웰 플레이트는 현대 실험실의 필수 자산으로 자리 잡았으며 다양한 애플리케이션에서 폭넓게 활용되고 있습니다.
로보틱 플레이트의 일반적 활용 용도는 다움과 같습니다. - 박테리아, 곰팡이, 포유류 세포주 배양/ 분석 및 생화학적 테스트
J.R.Baker 로보틱 플레이트의 특장점
J.T.Baker 멀티웰 플레이트는 J.T.Baker 로보틱 팁과 동일한 시설에서 엄격한 품질 관리 절차에 따라 제조됩니다. 이는 과학자와 연구원들이 자동화 액체 샘플링 시스템에 필요한 실험실 소모품들을 단일 공급처에서 보다 효율적으로 확보할 수 있음을 의미합니다.
주요 특징:
  • ANSI/SLAS 1-2004 마이크로플레이트 규격 준수
  • 웰의 밀폐성이 뛰어나므로 고속 샘플링에 적합
  • 생물학적 교차 오염을 최소화하도록 고품질 소재 사용 및 검증 완료
  • 웰 별 코드 제공으로 샘플을 명확하게 지정 및 식별 가능
  • 플레이트와 씰이 정밀하게 맞물리도록 설계
기타 J.T.Baker 로보틱 소모품 라인업
아반토는 연구원 분들께서 로보틱 샘플링 시스템을 활용 시 분석 효율성 및 정확도를 높일 수 있도록 다양한 로보틱 소모품 라인업을 공급하고 있습니다. 별도 제품 문의가 필요하시다면 페이지 하단 ‘문의하기‘ 버튼을 클릭해주세요.
한 세기 이상 지켜온 품질에 대한 신뢰
지난 100년 간, 전 세계 연구원 분들께선 다양한 실험 및 제조 분야의 까다로운 요구를 충족하기 위해 애플리케이션 최적화 및 기능 테스트를 거친 J.T.Baker 브랜드 프리미엄 제품을 신뢰하며 사용해 왔습니다.
다운타임 최소화를 위한 설계
J.T.Baker 로보틱 팁은 수십 년간 쌓아온 경험과 혁신을 바탕으로 독일에 위치한 제조처에서 제작됩니다. 당사의 팁은 직선성과 변동 계수(CV)의 최소화로 파손 및 불량률을 줄였으며, 자동화 장비 활용도를 극대화하고 동시에 다운타임을 최소화합니다.
ISO 인증 생산 공정
아반토는 의료 및 체외진단(IVD) 제품 생산 공정에 대해 ISO 9001 및 ISO 13485 인증을 획득하였습니다.
높은 품질을 위한 독립적 테스트 수행
블리스터 포장된 팁은 독립적인 엄격한 품질 절차에 따라 오염 물질 유무 테스트를 거치며, DNA, DNase, RNase 및 PCR 억제제가 존재하지 않음을 독립적으로 테스트하고 인증받았습니다.
ava12579-JTBaker-landing-page-image-375x235-qualit.jpg
100년 이상 지켜온 품질과 신뢰
가장 까다로운 실험 요구에 대응하는 프리미엄 제품
ava12579-JTBaker-landing-page-image-375x235-design.jpg
다운타임 최소화를 위한 설계
직선성과 낮은 변동 계수로 팁 파손 및 불량률 제어
JTBaker-RoboticTips-Benefit3-375x235.jpg
ISO 인증 생산 공정
클린룸 환경 제조 – ISO 9001 및 ISO 13485:2016 인증 완료
JTBaker-RoboticTips-Benefit4-375x235.jpg
높은 품질을 위한 독립적 테스트
DNase, RNase, ATP 및 발열물질 미검출 인증
ava12579-JTBaker-landing-page-image-575x360-teacan.jpg
분석 및 진단 작업의 효율성과 정확성을 향상시켜 줄 수 있는 고품질 제품들을 확인해보세요.
과학혁신을 위한 다음 단계를 준비 중이신가요? 저희가 도와드릴 수 있습니다.
지금 바로 아반토 고객센터로 문의해주세요.
문의하기