Orders LinkContactUsLinkComponent
654926_AMEA-BPP-CEC-campaign_page-header_CR_web_955x590px_EN_v1.jpg
공정 품질 강화. 안전과 품질을 지키다.
귀사의 자원이 혁신과 규제 준수, 그리고 치료제의 신속한 공급에 집중될 수 있도록, 클린룸 보호는 아반토가 지원합니다.
Power Your Process. Protect What Matters. | Avantor
멸균복부터 소독제, 그리고 와이퍼까지 아반토는 클린룸 무결성을 유지하기 위한 검증된 고성능 솔루션을 제공합니다. 당사의 폭넓은 제품 포트폴리오는 바이오의약품 생산 전 과정에서 오염 관리, 규제 준수, 그리고 운영 효율성을 지원합니다. 아반토의 신뢰할 수 있는 제품과 전문성을 기반으로, 과학 혁신, 신속한 개발, 그리고 고품질 치료제 공급에 자원을 집중할 수 있습니다.
클린룸 필수 솔루션으로 공정을 완성하세요.
content_block__img01.jpg
귀사의 클린룸 환경에 최적화된 다양한 제품을 만나보세요.
가운, 오염 제거, 모니터링, 패키징 등 용도별 클린룸 소모품을 탐색하고, 워크플로우에 꼭 맞는 제품을 찾아보세요.
content_block__img02.jpg
산업별 맞춤 솔루션
아반토는 산업별 규제와 품질 요구에 부응합니다. 바이오의약품, 의료기기, 전자, 항공우주 등 다양한 산업을 위한 엄선된 오염 관리 제품과 전문 지원을 제공합니다.
content_block__img03.jpg
신뢰할 수 있는 브랜드, 필요한 품질
검증된 클린룸 포트폴리오를 확인해보세요. 아반토는 엄격한 기준을 충족하는 공급업체만 선별하여, 문서화와 검증을 모두 갖춘 제품을 제공합니다.
content_block__img04.jpg
클린룸을 위한 지속 가능한 선택
환경 영향을 최소화하도록 설계된 클린룸 제품을 선택해 보세요. 지속 가능한 생산, 세심한 패키징, 재활용 가능한 설계까지 갖추었으며, 안전성과 규제 준수도 철저히 유지합니다.
content_block__img05.jpg
공정 운영을 지원하는 서비스
컨설팅, 문서화 등 다양한 서비스를 통해 클린룸 규제 준수와 운영 목표 달성을 더 쉽고 효율적으로 지원합니다.
Sustainable-Solution.jpg
지속 가능한 솔루션
지속 가능한 방식으로 생산 및 포장 또는 재활용 소재를 활용한 환경 친화적인 안전용품 및 클린룸 소모품을 확인해 보세요.
클린룸과 제어 환경 이해하기
제어 환경이란?
제어 환경은 다양한 환경 요인이 전용 장비를 통해 모니터링되고 제어되는 공간을 말합니다. 주로 관리되는 주요 항목에는 다음이 포함됩니다.
  • 입자(Particulates)
  • 습도(Humidity)
  • 온도(Temperature)
  • 압력(Pressure)
  • 구획/분리(Segregation)
클린룸이란?
클린룸은 오염 물질의 양을 제한하고 관리하는 제어 환경으로, 일정 부피 내 입자의 수와 크기를 기준으로 청정도를 정의합니다. 먼지, 화학 증기, 공기 중 미생물, 에어로졸 입자 등 다양한 오염원을 최소화하기 위해 정기적인 테스트와 제어 시스템을 갖추고 있습니다.
높은 수준의 멸균 상태가 요구되는 경우, 제조 과정에서 제품이 오염되어 성능이나 품질이 저하되는 것을 방지하기 위해 클린룸이 사용됩니다. 클린룸 솔루션은 제조사의 요구 사항에 따라 다양하게 구성되며, 다음과 같은 다양한 산업 분야에서 활용됩니다.
  • 제약(Pharmaceutical)
  • 바이오테크(Biotech)
  • 의료기기(Medical Device)
  • 생명과학(Life Sciences)
  • 항공우주(Aerospace)
  • 반도체 제조(Semiconductor Manufacturing)
  • 광학(Optics)
  • 국방(Military)
  • 에너지 부문(Department of Energy)
클린룸의 청정도 기준
클린룸의 청정도 기준은 공기 1입방피트(ft³) 또는 1입방미터(m³)에 포함된 입자의 수를 기준으로 정의됩니다. 일반적으로 미국 연방 기준(Federal Standard 209E) 또는 국제 표준(ISO 14644-1)을 사용해 등급을 분류합니다.
Federal Standard 209E에서는 클린룸을 “Class 1,000” 또는 “Class 10,000”과 같이 표시하며, 0.5μm 이상의 입자가 1입방피트의 공기 중에 허용되는 최대 개수로 등급을 결정합니다.
ISO 14644-1 표준에서는 “ISO Class 3”처럼 더 작은 숫자를 사용하며, 0.1μm 이상의 입자가 1입방미터의 공기 중에 허용되는 최대 개수를 10진수 로그 값으로 표현해 등급을 정의합니다.
필요한 실험실 장비와 소모품
제어 환경에서 요구되는 장비와 소모품은 클린룸의 등급(Classification) 및 규제 기준에 따라 달라집니다.일반적으로 사용되는 주요 클린룸 장비와 소모품은 다음과 같습니다.
  • 고효율 미립자 공기(HEPA) 필터
  • 초저미립자 공기(ULPA) 필터
  • 에어락(Airlock)
  • 에어샤워(Air Shower)
  • 오염물 차단을 위한 특수 가운
  • 환경 모니터링 시스템
클린룸 기초 자료
res_center--apparel.jpg
산업, 규제 요건, 워크플로우로 특성에 맞춘 검증된 클린룸 의류와 장갑을 찾아보세요.
지금 확인하기
res_center--workflow_planning.jpg
클린룸 출입부터 제품 충전, 최종 마감까지 아반토 솔루션의 공정별 활용 방법을 확인해 보세요. 밸리데이션과 구매 계획 수립에도 유용한 자료입니다.
지금 확인하기
res_center--resources.jpg
선별한 클린룸 자료 컬렉션을 둘러보세요. 등급 체계, 오염 관리, 모범 사례, 밸리데이션 지원에 관한 모든 정보를 한곳에서 확인할 수 있습니다.
확인하기
res_center--gloves.jpg
멸균 및 비멸균 니트릴 장갑으로 클린룸 공정을 한층 강화하세요. 높은 촉각 민감도, 우수한 화학 저항성, 낮은 입자 발생률을 갖추고 ASTM, FTMS, IEST 기준으로 검증되었습니다.
자세히 보기
flyer-cleanroom.jpg
바이오의약품 제조에서의 오염 관리, 지속 가능성, 규제 동향에 대한 인사이트와 전문가 인터뷰를 확인해 보세요.
다운로드
혁신에 집중하세요. 클린룸 관리는 아반토가 함께합니다.
전문가의 지원과 검증된 솔루션으로 클린룸을 안전하게 지켜드립니다. 과학 혁신을 이끄는 본연의 일에 집중하세요.
문의하기