Orders LinkContactUsLinkComponent
column_hero_1920x760.jpg
컬럼 선택 가이드
선택 가능한 수천 개에 달하는 컬럼 중 올바른 컬럼 선택은 귀하의 성공적인 분석 과정의 중요한 열쇠가 될 것입니다. 그렇다면 어떻게 올바른 컬럼을 선택할 수 있을까요? 아반토가 연구원분들의 니즈에 부합하는 컬럼을 찾을 수 있도록 도와드리겠습니다.
Column Selection | Avantor
컬럼 선택
Avantor®는 HPLC 및 UHPLC, 시료 전처리, 그리고 분리 정제용 HPLC를 포함한 다양한 분야에서 고객이 필요로 하는 최적의 컬럼 솔루션을 공급하고 있습니다. 이는 다양한 기공 사이즈와 화학적 특성을 고려한 광범위한 컬럼 포트폴리오 중 선택이 가능함을 의미합니다.
시료 전처리 과정에서부터 최적의 성능을 이끌어낼 수 있도록 지원하여 결과를 향상시키고, 최신 장비 및 소프트웨어 개발 동향에 맞춰 제품 향상과 함께 고객들에게는 지속적인 업데이트가 제공됩니다. 최근 저희는 가스 크로마토그래피(GC) 관련 제품 및 서비스 분야도 점점 확대하고 있습니다. HPLC 및 GC 장비 유지 보수부터 HPLC 분석법 개발 및 교육까지, 고객의 요구에 딱 맞는 맞춤형 서비스를 제공합니다.
undefined
최적의 컬럼 선택에 어려움이 있으신가요?
지금 저희와 상담해보세요. 시료 전처리, LC 및 GC 관련 요구 사항에 대해 아반토 전문가와의 기술 상담이 가능합니다.간단히 메일을 통한 문의가 가능합니다.[email protected] 
전문가 상담 신청하기
컬럼 선택 지원 리소스
applicationsupport_400x495.jpg
Avantor®는 분야 별 분석 전문가들을 효과적으로 지원하고자 합니다.분석법 개발과 관련된 어려움이 있으신가요? 저희와 상담해주시면 당사가 보유한 전문 지식과 다양한 리소스를 바탕으로 맞춤형 가이드를 포함한 지원이 가능합니다.
Contact
LCColumnSelectionOverview400.jpg
다양한 고정상(stationary phase) 옵션에 대해 더 알고 싶으신가요? 분석에 적합한 컬럼 선택을 위한 요약 정보를 먼저 확인하면 도움이 될 것입니다. 또한 대상 물질의 분자 크기와 극성에 따라 어떤 분석법이 가장 적합한지 안내하는 가이드도 포함되어 있습니다.
UniqueStationaryPhases400.jpg
복잡한 분리에 적합한 고성능 고정상을 찾고 계신가요?Avantor® ACE® 제품군은 크로마토그래피 분석에서 발생할 수 있는 다양한 문제들을 해결하는데에 유용한 선택지가 될 것입니다.
주목할만한 크로마토그래피 솔루션
AvantorHichromGC950.jpg
Avantor® GC 크로마토그래피 가이드
가장 적합한 GC 컬럼을 선택할 때는 고정상의 극성과 분석 대상 물질의 특성을 함께 고려해야 합니다. 컬럼마다 서로 다른 극성을 가지고 있어 다양한 종류의 휘발성 시료 혼합물을 효과적으로 분리할 수 있도록 적절한 컬럼 선택이 필수적입니다.
자세히 알아보기
역상(Reversed Phase)은 액체 크로마토그래피(LC)에서 가장 널리 사용되며 활용도가 높은 방식입니다. 이 방식은 소수성(물에 잘 녹지 않는) 화합물을 분석할 때 효과적입니다.
라세믹 혼합물(racemic mixture )에 엔안티오머(enantiomer)가 포함되어 있다면, 키랄 크로마토그래피로 엔안티오머들을 서로 분리하는 프로세스를 수행할 수 있습니다.
소수성 물질이 역상(RP) 컬럼에서 잘 유지되지 않는 경우, HILIC 방식이 유용한 대안이 될 수 있습니다.
크기 배제 크로마토그래피(Size Exclusion Chromatography)는 분석 대상 물질을 분자량과 형태에 따라 분리하는 방법입니다.
과학혁신을 위한 다음 단계를 준비 중이신가요? 저희가 도와드릴 수 있습니다.
지금 바로 아반토 고객센터로 문의해주세요.
문의하기