Masterflex® 연동 펌프 시스템으로 공정에 필요한 정확한 결과를 안정적으로 확보하세요.
Masterflex® 연동 펌프 시스템은 긴 수명을 고려해 설계되었으며, 우수한 정확도와 재현성을 제공하여 연구 단계부터 생산 확대에 이르기까지 최적의 성능을 보장합니다.
MasterSense™ 통합 센서 기술과 MasterflexLive® 클라우드 기반 연결 기능 등 최신 기술이 적용되어 제어가 간편하고 튜빙 교체도 용이합니다. 유지보수가 간단하고 비용 효율성이 뛰어나 연동 펌프 솔루션으로서 높은 활용도를 자랑합니다.
다양한 유량 범위의 펌프 시리즈 라인업
- Masterflex Ismatec® 시리즈: 0.0001 ~ 365 mL/min
- Masterflex L/S® 시리즈: 0.00005 ~ 3400 mL/min
- Masterflex I/P® 시리즈: 0.001 ~ 26 L/min
- Masterflex B/T® 시리즈: 0.3 ~ 42 L/min
10,000가지 이상의 펌프 구성과 다양한 튜빙 포뮬레이션을 갖춘 Masterflex® 브랜드는 귀사의 어플리케이션에 최적화된 솔루션을 제공합니다.
Masterflex® 연동 펌프 및 유체 처리 솔루션에 대해 더 알아보세요
차원이 다른 유연성과 검증된 신뢰성, Masterflex®에서 경험하세요
다양한 바이오공정 분야의 전문가들이 Masterflex® 유체 처리 솔루션을 신뢰하는 이유를 확인해보세요.
바이오파마 산업을 넘어 다양한 분야를 위한 최적의 제품
Masterflex® 연동 펌프 시스템과 다양한 구성품으로 귀하의 어플리케이션에 꼭 맞는 솔루션을 선택해보세요.
Masterflex® 연동 펌프의 전체 라인업을 확인해보세요. Microflow(초미세 유량), Precision(정밀 유량), Industrial(산업용), Highest Flow(대용량 유량) 타입으로 제공됩니다.
Masterflex® 펌프 헤드를 선택시, 사용자의 응용 분야에 가장 적합한 모델을 고르기 위해 고려해야 할 주요 사항들을 확인해보세요.
터치스크린 제어 기능과 다양한 혁신 기술이 적용된 Masterflex® 펌프 드라이브는 바이오프로세싱을 비롯한 다양한 응용 분야에서 선호되는 솔루션입니다.
Masterflex® 펌프 헤드, 패널 마운트 및 주요 구성 부품을 활용해 유체 처리 효율을 극대화해보세요.
산업을 선도하는 Masterflex® 연동 펌프 시스템이 제공하는 다양한 이점과, 고객의 응용 분야에 맞춘 시스템 및 솔루션을 구성하는 데 있어 당사 전문가 팀이 어떻게 지원할 수 있는지 확인해보세요.
MasterSense™ 디지털 기술이 적용된 이 펌프는 중~고유량 및 고압 응용 분야에 적합하며, 향상된 사용자 경험, 센서 기반 모니터링, 유량 제어, 연결성 등의 기능을 제공합니다.
Masterflex® 튜빙
Masterflex® 브랜드의 펌프 튜빙은 다양한 제형과 사이즈로 맞춤 압출 성형되어, Masterflex® 펌프에 최적화된 성능을 제공하며 사용자의 응용 분야에 정확하게 맞춰 사용할 수 있습니다.
응용 분야에 가장 적합한 Masterflex® 튜빙을 선택하면 펌프 수명을 연장하고 비용을 절감할 수 있습니다.
Masterflex® 유체 이송 튜빙은 바이오의약품 제조를 비롯한 다양한 산업 분야에 맞춰 특별히 설계되어, 최적의 유체 흐름을 구현할 수 있도록 도와줍니다.
정밀한 유체 흐름 제어가 필요한 응용 분야에 적합한 Masterflex® 마이크로보어 튜빙을 다양한 옵션 중에서 선택해보세요. 공정의 정밀도를 높이기 위해, 엄격한 허용 오차 기준을 충족하도록 설계되었습니다.
열, 화학 물질 노출, 유연성 등 다양한 환경적 요구에 효과적으로 대응할 수 있도록 설계된 Masterflex® 튜빙 어셈블리를 활용해보세요.
Masterflex® 피팅
공정에 꼭 맞는 피팅, 어댑터, 커넥터를 Masterflex® 제품군에서 찾아보세요. 다양한 요구사항에 대응할 수 있도록 폭넓은 옵션이 준비되어 있습니다.
Masterflex®의 수·암 피팅을 활용하여 장비 간 고압 연결을 안정적으로 구성해보세요.
범용 시스템부터 싱글유즈 시스템까지 다양한 응용 분야에 적합한 Masterflex® 위생용 피팅을 비교해보세요.
Masterflex® 바브 피팅을 사용하면 유체 간 교차 오염 위험을 효과적으로 줄일 수 있습니다.
Masterflex® 루어 및 루어 호환 피팅을 통해 유체 흐름 경로에 최적화된 연결 방식을 찾아보세요.
Masterflex® 퀵 디스커넥트 피팅을 사용하면 연결 효율을 높이고 오염 위험을 줄일 수 있습니다.
임시 또는 영구 연결 지점을 빠르고 간편하게 설치할 수 있도록 설계된 Masterflex® 나사형 피팅의 전체 제품 라인업을 확인해보세요. 다양한 공정 환경에 맞춰 안정적인 연결을 구현할 수 있습니다.
Masterflex® 펌프
Masterflex® 펌프 제품군을 직접 둘러보고 비교해보세요. 일부 모델은 MasterflexLive® 클라우드 기반 실시간 모니터링 기술을 지원하여, 언제 어디서든 펌프 상태를 확인하고 제어할 수 있습니다.
Masterflex® 피스톤 펌프 및 액세서리는 유체 흐름 경로 전반에 걸쳐 정확한 유량을 유지할 수 있도록 설계되었습니다.
정밀한 유량 제어 및 유체 분주가 필요한 다양한 응용 분야에 적합한 Masterflex® 기어 펌프를 비교해보세요.
Masterflex®의 다양한 펌프 구성 옵션을 활용해 귀하의 고유한 유체 흐름 경로를 최적화해보세요.
Masterflex® 교체 부품 및 액세서리를 활용해 펌프 성능을 극대화하세요.
Masterflex® 싱글유즈 센서 및 장비
Masterflex® 싱글유즈 센서 및 장비를 통해 싱글유즈 공정을 최적화할 수 있습니다.
싱글유즈 센서 및 장비
Masterflex® 싱글유즈 센서 및 장비는 유체 흐름 경로와 그 결과를 최적화하는 데 도움을 줍니다.
Masterflex® 싱글유즈 유량 센서를 사용하면 유체 흐름 경로의 주요 지점에서 정확한 유량 측정이 가능합니다.
싱글유즈 시스템 내 압력을 실시간으로 측정하고 바로 확인하세요.
교차 오염 위험과 번거로운 세척 절차 없이 공정을 간소화할 수 있습니다.
Masterflex® 클램프, 개스킷 및 기타 부품
유체 이송 튜브의 라우팅과 고정을 안정적으로 구현할 수 있는 Masterflex® 솔루션을 확인해보세요.
Masterflex® 유량계
배관을 통해 이동하는 물질의 부피, 속도 또는 총량을 정밀하게 측정하세요.
튜빙 경로를 따라 흐르는 물질의 부피, 속도 또는 총량을 정확하게 측정할 수 있는 Masterflex® 유량계를 확인해보세요.
Masterflex® 유량 컨트롤러를 통해 원하는 유량을 정밀하게 제어하고, 실시간으로 확인하며 기록할 하세요, 다양한 응용 분야에 손쉽게 적용 가능합니다.
드럼, 탱크, 플라스크, 비커 등 주요 구성 요소의 유체 레벨을 감지하고 오버플로우를 방지하세요.
Masterflex® 유량 확인 장치를 통해 유량을 쉽게 시각적으로 확인하고 점검할 수 있습니다.
Masterflex®의 고압 및 저압 유체 경로용 유량 스위치를 활용하면 다양한 공정 조건에 맞춰 유연하게 흐름을 제어할 수 있습니다.
통합 센서 시스템과 직관적인 터치스크린, MasterflexLive® 원격 모니터링 기능을 통해 바이오의약품 공정의 미래를 이끄는 유체 처리 솔루션을 제공합니다.
유체 처리 솔루션의 특징 및 장점
아반토의 유체 처리 솔루션은 고객의 전체 비즈니스 운영을 지원하도록 설계되었습니다. 당사의 시스템은 추적 가능성을 보장하며, IQ/OQ/PQ 밸리데이션을 지원합니다. Masterflex® 펌프는 다음과 같은 다양한 산업 분야에서 오랜 기간 신뢰받아 왔습니다:
- 바이오프로세싱
- 화학 약품 주입
- 식음료 제조
- 화장품 디스펜싱
- 잉크 및 코팅
- 펄프 및 제지
- 반도체
- 수처리 및 폐수 처리
당사의 펌프가 선택 받는 이유:
- 극한 환경에서도 견디는 독자적인 내구 설계로, 고강도 작업 환경에서도 안정적인 성능 유지
- 정확성, 정밀성, 반복성 면에서 검증되어 신뢰할 수 있는 성능
- 고용량 유체 처리 시스템으로, 유체는 오직 튜빙 소재와만 접촉하여 오염 위험 최소화
아반토 유체 처리 솔루션 – 연구부터 생산까지
배지 준비 공정의 흐름을 한눈에 확인하고, 주요 단계에서 Masterflex® 제품이 어떻게 공정을 지원하는지 살펴보세요.
발효 공정 전반에 걸친 유체 흐름 경로를 다이어그램으로 확인하고, 각 주요 단계에서 Masterflex® 제품이 어떻게 작동하는지 살펴보세요.
세포 또는 단백질 수확 단계에서 Masterflex® 솔루션이 유체 이송 공정을 어떻게 지원하는지 다이어그램으로 확인해보세요.
충전 및 완제품 단계에 앞서 진행되는 핵심 정제 공정에서, Masterflex® 제품이 어떻게 적용되는지 인터랙티브 다이어그램으로 확인해보세요.
Masterflex® 제품이 최종 제품 충진 및 포장 단계에서 어떻게 공정을 지원하는지 살펴보세요.
Masterflex는 귀사의 연구와 공정 원활하게 진행될 수 있도록 늘 함께합니다.
워크플로우의 유형이나 최종 사용 목적에 관계없이, Masterflex®는 실험실 연구부터 대규모 생산까지 전 과정에서 안정적인 공정 운영을 돕습니다.견고한 펌프와 튜빙은 긴 수명을 자랑하며, 공정 중단을 최소화하고, 신뢰할 수 있는 정확성과 규제 기준에 부합하는 운영을 가능하게 합니다.
추천 제품
맞춤형 서비스 및 툴
아반토 OEM 팀과 협력하여 귀사의 유체 처리 아이디어를 현실로 구현해보세요.
펌프의 작동 파라미터를 실시간으로, 어디서든 원격으로 모니터링할 수 있습니다.
화학물질을 검색하고, 어떤 소재와 호환되는지 지금 확인해보세요.
Masterflex 펌프의 최적 성능을 위해 Masterflex 튜빙을 사용하세요 - 필요에 따라 튜빙의 종류, 길이, 수량 등 자유롭게 선택할 수 있습니다.
Masterflex의 고품질 시스템으로 멸균 싱글유즈 바이오프로세스 어셈블리를 손쉽게 구축하세요.
5개 이하의 간단한 질문을 통해, 가장 적합한 통합 연동 펌프 시스템을 찾아보세요.
Masterflex®의 최신 소식을 받아보세요
최신 유체 처리 솔루션에 대한 정보를 받아보세요:
- 케이스 스터디
- 웨비나
- 가이드 및 사용 방법
Masterflex는 고객의 니즈에 맞춰 제품 라인업을 지속적으로 확장하고 있습니다. 모든 Masterflex 제품 보기
과학 혁신의 속도를 높이세요.
아반토 전문가들이 곁에서 함께하겠습니다.