
Diethyl pyrocarbonate ≥97.5%, high purity
공급사: VWR Chemicals
인증서
이 제품에 관하여
CAS 번호:1609-47-8
:
화학식:O(COOC₂H₅)₂
MDL 번호:MFCD00009106
:162.14 g/mol
머크 색인:13,08088
끓는점:93 – 94 °C
밀도:1.123 g/cm³ (20 °C)
인화점:69 °C
EINECS:216-542-8
:GHS07
보관 온도:Refrigerator
사양 테스트 결과
- Purity (acid assay):>97.5%
사양 테스트 결과
Frequently Bought Together