Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ボトル、ウォーターサンプリング、
VWR®, ボトル、ウォーターサンプリング、
Square, 500 ml, Blue, 70×70×192 mm
Catalog # 331-0077.1
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ボトル、ウォーターサンプリング、
Catalog # 331-0077.1
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ボトル、ウォーターサンプリング、
VWR®, ボトル、ウォーターサンプリング、
Square, 500 ml, Blue, 70×70×192 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 126 items
Product Details & Documents
PET, clear, with PP screw caps.
  • Dosed with sodium thiosulphate 18 mg (1,8%)
  • Capped, dosed and irradiated
  • Temperature resistance: –10 to +40 °C
  • Excellent shock resistance
  • Graduated
Ideal for water testing. Lightweight, rigid, durable, space saving bottles. Domed cap with tamper-evident security seal. Clear PET ensures good visibility of the content level.
Specific for UK demand.
Specifications
  • 容量:
    500 ml
  • 説明:
    Square
  • Seq:
    06
  • W×D×H:
    70×70×192 mm
  • Cap colour:
    Blue