Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 試験管、赤色キャップ付き、無菌

VWR®, 試験管、赤色キャップ付き、無菌

10 ml, 100 mm, 16 mm, PS, Bulk
Catalog # 216-3103
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 試験管、赤色キャップ付き、無菌
Catalog # 216-3103
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 試験管、赤色キャップ付き、無菌
VWR®, 試験管、赤色キャップ付き、無菌

10 ml, 100 mm, 16 mm, PS, Bulk

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1.600 items
Product Details & Documents
Specifications
  • 外径:
    16 mm
  • Packed:
    Bulk
  • 容量:
    10 ml
  • 長さ:
    100 mm
  • Material:
    PS
  • Seq:
    06