Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 自動細胞カウンター
VWR®, 自動細胞カウンター
VWR® Fluo cube for GFP and AO, green, Ex: 480/30 nm; Em: 535/40 nm
Catalog # 49893-4951
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 自動細胞カウンター
Catalog # 49893-4951
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 自動細胞カウンター
VWR®, 自動細胞カウンター
VWR® Fluo cube for GFP and AO, green, Ex: 480/30 nm; Em: 535/40 nm
Product Details & Documents
VWR®自動細胞カウンターとVWR®自動細胞カウンターFluoで時間を節約し、ばらつきを抑えます。インテリジェントな画像認識と高度な光学イメージング技術により、正確かつ自動的に細胞解析、細胞濃度、細胞サイズの測定を実現します。
  • 幅広いアプリケーション:細胞計数、細胞生存率、AO/PI染色、細胞トランスフェクション効率、細胞発現
  • コンパクト設計の一体型装置
  • VWR®自動細胞カウンターFluoのデュアル・チャンネル・オプション
  • 互換性のある蛍光キューブ3個(緑、青、赤)
  • 2つのチャンバー付き細胞計数スライド消耗品
  • わずか9秒で正確な細胞識別
  • 使いやすいインターフェースで操作が簡単
  • 調整可能なパラメータ(焦点、明るさ、細胞サイズ範囲、丸み範囲)
  • 10,000以上の計数レポートが保存できるデータ記録システム
VWR®自動細胞カウンターFluoデュアル・チャネル:取り外し可能な構造ブロック設計により、蛍光キューブの設置と交換が簡単に行えます。蛍光キューブは別売となります。
DAPI用FLキューブ青、Hoechst、アクリジンオレンジ(AO)用BFP FLキューブ緑、Calcein-AM、Alexa fluor 488、SYBR緑、FITC、ヨウ化プロピジウム(PI)用GFP FLキューブ赤、DsRed、dTomato、RFP。
Flouroscent cubes to be selected as per excitation and emission wavelengths.
Certifications: 認証:CEマークおよびUKCAマーク取得済み。
Specifications
  • 波長:
    Ex: 480/30 nm; Em: 535/40 nm
  • 説明:
    VWR® Fluo cube for GFP and AO, green
  • Seq:
    04
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    パックタイプ
    Pk
    Availability
    Price
  • K940-100ML
    Plastic bottle
    100 mL
    Log in for availability
    1 * 100 mL