VWR®, 自動細胞カウンター
VWR® Automated cell counter Fluo (without Fluo cubes)
Catalog # 49893-2000
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
VWR®自動細胞カウンターとVWR®自動細胞カウンターFluoで時間を節約し、ばらつきを抑えます。インテリジェントな画像認識と高度な光学イメージング技術により、正確かつ自動的に細胞解析、細胞濃度、細胞サイズの測定を実現します。
- 幅広いアプリケーション:細胞計数、細胞生存率、AO/PI染色、細胞トランスフェクション効率、細胞発現
- コンパクト設計の一体型装置
- VWR®自動細胞カウンターFluoのデュアル・チャンネル・オプション
- 互換性のある蛍光キューブ3個(緑、青、赤)
- 2つのチャンバー付き細胞計数スライド消耗品
- わずか9秒で正確な細胞識別
- 使いやすいインターフェースで操作が簡単
- 調整可能なパラメータ(焦点、明るさ、細胞サイズ範囲、丸み範囲)
- 10,000以上の計数レポートが保存できるデータ記録システム
VWR®自動細胞カウンターFluoデュアル・チャネル:取り外し可能な構造ブロック設計により、蛍光キューブの設置と交換が簡単に行えます。蛍光キューブは別売となります。
DAPI用FLキューブ青、Hoechst、アクリジンオレンジ(AO)用BFP FLキューブ緑、Calcein-AM、Alexa fluor 488、SYBR緑、FITC、ヨウ化プロピジウム(PI)用GFP FLキューブ赤、DsRed、dTomato、RFP。
Flouroscent cubes to be selected as per excitation and emission wavelengths.
Certifications: 認証:CEマークおよびUKCAマーク取得済み。
Documents
Avantor Cell Culture Solutions.pdf Avantor VWR® Automated Cell Counters VWR® Automated Cell Counters
Product Literature
Manual VWR® Automated Cell Counter Manual VWR® Automated Cell Counter Fluo Manual VWR® Automated Cell Counter Fluo_49893-2000 Manual VWR® Automated Cell Counter_49893-2000 Short Manual VWR® Automated Cell Counter
Manual
More
TDS VWR® Automated Cell Counter Fluo - AO-PI Staining TDS VWR® Automated Cell Counter Fluo - Calcein AM staining TDS VWR® Automated Cell Counter Fluo - Calcein AM-PI Staining TDS VWR® Automated Cell Counters Fluo - Viability Assay Kit
Datasheet
VWR Cell Counter video
Videos
Specifications
- 説明:VWR® Automated cell counter Fluo (without Fluo cubes)
- Seq:02
- Cat. No.:49893-2000
- Light source:Brightfield, fluorescent
- Model:Automated cell counter Fluo (without Fluo cubes)
- W×D×H:212×165×264 mm
- Weight:3,2 kg
- Display:7" capacitive touch screen
Accessories
Product Information
- Catalog #パックタイプPkAvailabilityPrice