VWR®, Cryo coder cap inserts
キャップインサート, Red
本製品は、保存されているサンプルの種類のコーディング/識別として使用することができる。
Cryocoder/cap インサートには複数のカラーオプションがあります:バイオレット、ホワイト、ブルー、オレンジ、ライラック、レッド、タン、イエロー、グリーン、グレー、ピンク、アソート (5 色)。
- Colour:Red
- 説明:キャップインサート
- Seq:08
本製品は、保存されているサンプルの種類のコーディング/識別として使用することができる。
Cryocoder/cap インサートには複数のカラーオプションがあります:バイオレット、ホワイト、ブルー、オレンジ、ライラック、レッド、タン、イエロー、グリーン、グレー、ピンク、アソート (5 色)。