VWR®, Cryo coder cap inserts
キャップインサート, White
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
本製品は、保存されているサンプルの種類のコーディング/識別として使用することができる。
Cryocoder/cap インサートには複数のカラーオプションがあります:バイオレット、ホワイト、ブルー、オレンジ、ライラック、レッド、タン、イエロー、グリーン、グレー、ピンク、アソート (5 色)。
Documents
Specifications
- Colour:White
- 説明:キャップインサート