Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, コニカルストッパー、コルク
VWR®, コニカルストッパー、コルク
25 mm, 60 mm, 65 mm
  217-0898
VWR®, コニカルストッパー、コルク
  217-0898
VWR®, コニカルストッパー、コルク
VWR®, コニカルストッパー、コルク
25 mm, 60 mm, 65 mm
1 * 10 items
Natural cork, A1 quality.
  • Lightweight, tough
  • Easy to drill holes into
  • Very economical
  • Ø bottom:
    60 mm
  • Ø top:
    65 mm
  • 高さ:
    25 mm
  • Seq:
    17