Orders LinkContactUsLinkComponent
マイクロチューブラック、J.T.Baker®、リバーシブルマイクロチューブラック
マイクロチューブラック、J.T.Baker®、リバーシブルマイクロチューブラック
Microtube rack with 96 individual tubes, 1,2 ml, Clear/blue, PP
Catalog # 45000-0000
   Low Manufacturing Impact
マイクロチューブラック、J.T.Baker®、リバーシブルマイクロチューブラック
Catalog # 45000-0000
Supplier:  
   Low Manufacturing Impact
マイクロチューブラック、J.T.Baker®、リバーシブルマイクロチューブラック
マイクロチューブラック、J.T.Baker®、リバーシブルマイクロチューブラック
Microtube rack with 96 individual tubes, 1,2 ml, Clear/blue, PP
Discontinued
Product Details & Documents
Safe sample storage system.
  • V bottom for optimal sample recovery
  • Individual tubes or strips of eight tubes available
  • 96-well capmat and strips of eight plug caps available
  • Refillable alphanumeric marked rack
  • Non sterile
Microtube racks are supplied with tubes included. Rack can be also filled with individual tubes available separately. They have a footprint in accordance to SBS standard and it is compatible with all current robotic systems.
Specifications
  • 容量:
    1,2 ml
  • Colour:
    Clear/blue
  • 説明:
    Microtube rack with 96 individual tubes
  • Material:
    PP
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    45000-0000
  • Environmental certification:
    ISO 50001 (Certificate Registration No. 10000406726-MSC-RvA-DEU)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact