Orders LinkContactUsLinkComponent
マイクロチューブラック、J.T.Baker®、リバーシブルマイクロチューブラック
Individual tubes, 1,2 ml, Clear, PP
  45003-0000
 :   Avantor
マイクロチューブラック、J.T.Baker®、リバーシブルマイクロチューブラック
  45003-0000
 :  Avantor
マイクロチューブラック、J.T.Baker®、リバーシブルマイクロチューブラック
マイクロチューブラック、J.T.Baker®、リバーシブルマイクロチューブラック
Individual tubes, 1,2 ml, Clear, PP
$154.78
1 * 960 items
Safe sample storage system.
  • V bottom for optimal sample recovery
  • Individual tubes or strips of eight tubes available
  • 96-well capmat and strips of eight plug caps available
  • Refillable alphanumeric marked rack
  • Non sterile
Microtube racks are supplied with tubes included. Rack can be also filled with individual tubes available separately. They have a footprint in accordance to SBS standard and it is compatible with all current robotic systems.
  • 容量:
    1,2 ml
  • Colour:
    Clear
  • 説明:
    Individual tubes
  • Material:
    PP
  • Seq:
    06