Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, ピペットチップ、ユニバーサル
VWR®, ピペットチップ、ユニバーサル
50 - 1000 µl, 70 mm, Blue, Bulk (1×500)
Catalog # 612-6786
Supplier:   VWR Collection
VWR®, ピペットチップ、ユニバーサル
Catalog # 612-6786
Supplier:  VWR Collection
VWR®, ピペットチップ、ユニバーサル
VWR®, ピペットチップ、ユニバーサル
50 - 1000 µl, 70 mm, Blue, Bulk (1×500)
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 500 items
Product Details & Documents
PP, autoclavable.
  • Manufactured without lubricants
  • Cadmium-free pigments
  • Environmentally friendly packaging system
Colour: Yellow (2 - 200 µl), blue (50 - 1000 µl)
Length: 50 mm (2 - 200 µl), 70 mm (50 - 1000 µl)
Specifications
  • Packed:
    Bulk (1×500)
  • 容量:
    50 - 1000 µl
  • 長さ:
    70 mm
  • Tip colour:
    Blue
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    説明
    使用対象
    Availability
    Price
  • 613-2288
    Tip-Box N, PP, with push on lid, stackable and autoclavable, for 1000 µl tips
    50 - 1000 µl tips
    Log in for availability
    1 * 1 items
Product Information
  • Catalog #
    説明
    使用対象
    Availability
    Price
  • 613-2287
    Tip-Box N, PP, with push on lid, stackable and autoclavable, for 200 µl tips
    2 - 200 µl tips