Orders LinkContactUsLinkComponent
シーリングメンブレン、クラシック、VWR®
シーリングメンブレン、クラシック、VWR®
qPCR 96-well plate optical sealing, pressure sensitive membrane
Catalog # VWRA734-3331
Supplier:   VWR Collection
シーリングメンブレン、クラシック、VWR®
Catalog # VWRA734-3331
Supplier:  VWR Collection
シーリングメンブレン、クラシック、VWR®
シーリングメンブレン、クラシック、VWR®
qPCR 96-well plate optical sealing, pressure sensitive membrane
Price
$394.39
Log in for availability
1 * 100 items
Product Details & Documents
VWR® PCR membranes are DNAse- and RNAse-free.
  • Minimises sample loss due to vaporisation
  • Eliminates chances of leaching
Preferred solution for sealing.
Specifications
  • 説明:
    qPCR 96-well plate optical sealing, pressure sensitive membrane
  • Seq:
    02