Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, スプラッシュヘッド、Stutzer、ストレート
VWR®, スプラッシュヘッド、Stutzer、ストレート
19/26 NS, 24/29 NS
Catalog # 201-1400
Supplier:   VWR Collection
VWR®, スプラッシュヘッド、Stutzer、ストレート
Catalog # 201-1400
Supplier:  VWR Collection
VWR®, スプラッシュヘッド、Stutzer、ストレート
VWR®, スプラッシュヘッド、Stutzer、ストレート
19/26 NS, 24/29 NS
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents
Borosilicate 3.3 glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance and high resistance to thermal shock
  • Straight, with standard ground joint and socket
These splash heads, according to Stutzer, can be placed directly onto the distillation flask to intercept droplets.
Specifications
  • Cone size:
    24/29 NS
  • Socket size:
    19/26 NS