Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, スプラッシュヘッド、Stutzer、ストレート
14/23 NS, 14/23 NS
  201-1398
VWR®, スプラッシュヘッド、Stutzer、ストレート
  201-1398
VWR®, スプラッシュヘッド、Stutzer、ストレート
VWR®, スプラッシュヘッド、Stutzer、ストレート
14/23 NS, 14/23 NS
1 * 1 items
Borosilicate 3.3 glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance and high resistance to thermal shock
  • Straight, with standard ground joint and socket
These splash heads, according to Stutzer, can be placed directly onto the distillation flask to intercept droplets.
  • Cone size:
    14/23 NS
  • Socket size:
    14/23 NS