Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

クロマトグラフィーチューブ, PTFE

0,75 mm, 1,59 mm, 5 m
  16-PTFE-30-5M
 :   HICHROM
クロマトグラフィーチューブ, PTFE
  16-PTFE-30-5M
 :  HICHROM
クロマトグラフィーチューブ, PTFE
クロマトグラフィーチューブ, PTFE

0,75 mm, 1,59 mm, 5 m

 
 
   
1 * 1 items
 

PTFE

  • Flexible and economical
  • Excellent solvent resistance

Inert to all chemicals used in HPLC but suitable for low-pressure applications only. The most common tubing used to connect the solvent reservoir to the pump.

 
  • 外径:
    1,59 mm
  • 内径:
    0,75 mm
  • 長さ:
    5 m
  • Seq:
    11