Orders LinkContactUsLinkComponent
クロマトグラフィーチューブ, PTFE
クロマトグラフィーチューブ, PTFE
1,58 mm, 3,18 mm, 3 m
Catalog # 08-PTFE-62-3M
Supplier:   HICHROM
クロマトグラフィーチューブ, PTFE
Catalog # 08-PTFE-62-3M
Supplier:  HICHROM
クロマトグラフィーチューブ, PTFE
クロマトグラフィーチューブ, PTFE
1,58 mm, 3,18 mm, 3 m
Product Details & Documents
PTFE
  • Flexible and economical
  • Excellent solvent resistance
Inert to all chemicals used in HPLC but suitable for low-pressure applications only. The most common tubing used to connect the solvent reservoir to the pump.
Specifications
  • 外径:
    3,18 mm
  • 内径:
    1,58 mm
  • 長さ:
    3 m
  • Seq:
    14