Order Entry
Japan
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

空カラム、 ステンレス製

Empty steel tube, Analytical, Stainless steel, 2,10 mm, 250 mm
  EMPTUB-250AM
   Low Manufacturing Impact
 :   HICHROM
空カラム、 ステンレス製
  EMPTUB-250AM
 :  HICHROM
   Low Manufacturing Impact
空カラム、 ステンレス製
空カラム、 ステンレス製

Empty steel tube, Analytical, Stainless steel, 2,10 mm, 250 mm

 
 
   
1 * 1 items
 
 
  • カラム形式:
    Analytical
  • 内径:
    2,10 mm
  • 説明:
    Empty steel tube
  • 長さ:
    250 mm
  • Seq:
    02
  • Column hardware:
    Stainless steel
  • Cat. No.:
    EMPTUB-250AM
  • Environmental certification:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact